Learn More
Brady™ Étiquettes auto-laminantes en polyester cryogénique
Code produit 17831799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Blanc, Transparente
Dimensions (L x l):
0,375 x 1,125 in
0,5 x 2,2 in
0,5 x 1,125 in
0,5 x 1,65 in
0,5 x 1,75 in
0,6 x 1,8 in
0,6 x 2,625 in
12,70 mm (l) x 7,62 m (L)
1 x 1,75 in
1 x 2,625 in
25,40 mm (l) x 7,62 m (L)
31,75 mm (l) x 7,62 m (L)
57,15 x 38,10 mm (l x H)
9,53 mm (l) x 7,62 m (L)
95,25 mm (l) x 38,10 mm (H)
À utiliser avec (équipement):
BMP41, BMP51, M511
BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
BMP51;BMP53;M511;M510
Format:
Continue
Pointe de découpe
Conditionnement:
1 pièce
120 pièces
140 pièces
180 pièces
360 pièces
80 pièces
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (L x l) À utiliser avec (équipement) Format unitSize
17831799 Blanc, Transparente 0,375 x 1,125 in BMP51;BMP53;M511;M510 Pointe de découpe 360 pièces
17831829 Blanc, Transparente 0,5 x 1,125 in BMP51;BMP53;M511;M510 Pointe de découpe 360 pièces
17900730 Blanc, Transparente 0,5 x 1,65 in BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Pointe de découpe 180 pièces
17990720 Blanc, Transparente 0,5 x 1,75 in BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Pointe de découpe 180 pièces
17980720 Blanc, Transparente 0,5 x 2,2 in BMP41, BMP51, M511 Pointe de découpe 140 pièces
17900680 Blanc, Transparente 0,6 x 1,8 in BMP41, BMP51, M511 Pointe de découpe 180 pièces
17920730 Blanc, Transparente 0,6 x 2,625 in BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Pointe de découpe 120 pièces
17831719 Blanc, Transparente 1 x 1,75 in BMP51;BMP53;M511;M510 Pointe de découpe 180 pièces
17801719 Blanc, Transparente 1 x 2,625 in BMP51;BMP53;M511;M510 Pointe de découpe 120 pièces
17821799 Blanc, Transparente 57,15 x 38,10 mm (l x H) BMP51;BMP53;M511;M510 Pointe de découpe 140 pièces
17891769 Blanc, Transparente 95,25 mm (l) x 38,10 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Pointe de découpe 80 pièces
17841819 Blanc 9,53 mm (l) x 7,62 m (L) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Continue 1 pièce
17960760 Blanc 12,70 mm (l) x 7,62 m (L) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Continue 1 pièce
17871829 Blanc 25,40 mm (l) x 7,62 m (L) BMP51;BMP53;M511;M510 Continue 1 pièce
17891779 Blanc 31,75 mm (l) x 7,62 m (L) BMP51;BMP53;M511;M510 Continue 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 17831799 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 170883
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquetez en toute sécurité les tubes et flacons de laboratoire destinés au stockage cryogénique grâce à ce matériau d'étiquette en polyester ultra-mince auto-laminant (B-461). Imprimez presque partout avec un format compact Brady™ Imprimante d'étiquettes portable.
  • Idéal pour les surfaces courbes telles que les flacons, les tubes à centrifuger, les tubes à essai, les pailles et les lames.
  • Capable de résister à des températures extrêmes de -196 °C à 130 °C (-320 °F à 266 °F), à l'°immersion dans l'azote liquide et à l'utilisation en autoclave
  • Résistant à l'éthanol, au toluène, à l'isopropanol, au xylène, au DMSO, à l'acide acétique à 50 %, à l'acide chlorhydrique à 10 %, à l'acide chlorhydrique à 10 % Clorox solution
  • Fabriqué avec un film de sur-lamination transparent qui protège l'impression et maintient la visibilité du contenu
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité 2011/65/UE, 2015/863
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Blanc, Transparente
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Polyester
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage de laboratoire
À utiliser avec (équipement) BMP51;BMP53;M511;M510
Température min. de fonctionnement (métrique) -196°C
Nb par paquet 360 Étiquette(s) / Boîte
Quantité 360
Dimensions (métrique) 28.58 mm (W) x 9.53 mm (H)
Plage de températures (impériale) -321°F à +230°F
Plage de températures (métrique) -196°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0,0019 dans
Épaisseur (métrique) 0.048 mm
Dimensions (L x l) 0,375 x 1,125 in
Longueur (impériale) 0,375 in
Largeur (impériale) 1,125 in
Largeur (métrique) 28.58 mm
Hauteur (impériale) 0,375 po.
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 0,375 in
Hauteur (métrique) 9.53 mm
Alternate Part Number M5-123-461