Learn More
Brady™ Ruban adhésif en vinyle orange auto-laminant pour étiquetage de fils et câbles, compatible avec les imprimantes M6/M7
Code produit 17831549
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
1 x 1 in
1,5 x 1 in
1,5 x 0,25 in
1,5 x 0,5 in
1,5 x 0,75 in
1,5 x 1,5 in
2,5 x 1 in
4 x 1 in
4 x 1,5 in
6 x 1,5 in
Hauteur (métrique):
25,4 mm
38,1 mm
63,5 mm
101,6 mm
152,4 mm
Forme:
Carré
Rectangle
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
50 pièces
500 pièces
750 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Hauteur (métrique) Forme unitSize
17831549 1 x 1 in 25,4 mm Carré 250 pièces
17861549 1,5 x 0,25 in 38,1 mm Rectangle 750 pièces
17861709 1,5 x 0,5 in 38,1 mm Rectangle 500 pièces
17841439 1,5 x 0,75 in 38,1 mm Rectangle 250 pièces
17871689 1,5 x 1 in 38,1 mm Rectangle 250 pièces
17871649 1,5 x 1,5 in 38,1 mm Carré 250 pièces
17831409 2,5 x 1 in 63,5 mm Rectangle 100 pièces
17821439 4 x 1 in 101,6 mm Rectangle 100 pièces
17881609 4 x 1,5 in 101,6 mm Rectangle 100 pièces
17821659 6 x 1,5 in 152,4 mm Rectangle 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 17831549 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 173739
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le matériau vinyle auto-laminant est idéal pour l'identification des fils et des câbles. Conçu avec une couche protectrice transparente recouvrant le texte imprimé, le matériau B-427 offre une protection exceptionnelle contre l'abrasion, la saleté, les huiles, les solvants, l'eau et les manipulations excessives.
  • Fourni sous forme auto-plastifiée avec une zone imprimable orange et une zone de sur-plastification translucide pour protéger le texte
  • L’adhésif acrylique permanent durable présente une résistance exceptionnelle à l’eau et aux huiles.
  • Certification UL
  • Température de service de -40 °C à +70 °C (-40 °F à +158 °F)
  • Fabriqué en vinyle B-427
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, homologué UL
Type d’adhésif Acrylique permanent
Revêtement Aucun
Couleur Orange, Transparent
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Vinyle
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des données et des télécommunications, étiquetage des appareils électriques, étiquetage de laboratoire, étiquetage des fils et des câbles
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
Sans latex Non
Quantité 250 étiquettes
Forme Carré
Plage de températures (impériale) -94 °F à +158 °F
Plage de températures (métrique) -70°C à +70°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Dimensions (L x l) 1 x 1 in
Longueur (impériale) 1 in
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 1 in
Largeur (métrique) de la zone imprimable 25.4 mm
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 0,375 in
Hauteur (métrique) 25,4 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 9.53 mm
Alternate Part Number M6-19-427-OR