Learn More
Brady™ Ruban adhésif en vinyle orange auto-laminant pour étiquetage de fils et câbles, compatible avec les imprimantes M6/M7
Tous les produits Brady ProduitsDescription
- Fourni sous forme auto-plastifiée avec une zone imprimable orange et une zone de sur-plastification translucide pour protéger le texte
- L’adhésif acrylique permanent durable présente une résistance exceptionnelle à l’eau et aux huiles.
- Certification UL
- Température de service de -40 °C à +70 °C (-40 °F à +158 °F)
- Fabriqué en vinyle B-427
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, homologué UL |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Orange, Transparent |
| Finition | Mat |
| Format | Pointe de découpe |
| Matériau | Vinyle |
| Côtés imprimables | Imprimable face unique |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Afficher plus |