Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester auto-laminantes pour M710
Code produit 17837984 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
15 x 40 mm
22,86 x 22,86 mm
25,4 x 25,4 mm
38,1 x 15,24 mm
41,28 x 15,24 mm
44,45 x 25,4 mm
45,72 x 9,53 mm
48,26 x 15,24 mm
66,68 x 15,24 mm
66,68 x 25,4 mm
Couleur:
Blanc
Blanc, Transparente
Forme:
Carré
Rectangle
Rectangle avec cercle
Conditionnement:
100 pièces
150 pièces
250 pièces
500 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Couleur Forme Conditionnement
17837984 15 x 40 mm Blanc, Transparente Rectangle avec cercle 250 pièces
17867854 38,1 x 15,24 mm Blanc, Transparente Rectangle 500 pièces
17808024 41,28 x 15,24 mm Blanc, Transparente Rectangle 500 pièces
17827884 44,45 x 25,4 mm Blanc, Transparente Rectangle 250 pièces
17888014 45,72 x 9,53 mm Blanc, Transparente Rectangle 250 pièces
17867934 48,26 x 15,24 mm Blanc, Transparente Rectangle 500 pièces
17898014 66,68 x 15,24 mm Blanc, Transparente Rectangle 100 pièces
17817974 66,68 x 25,4 mm Blanc, Transparente Rectangle 100 pièces
17848064 41,28 x 15,24 mm Blanc, Transparente Rectangle avec cercle 150 pièces
17808094 22,86 x 22,86 mm Blanc Carré 250 pièces
17808034 25,4 x 25,4 mm Blanc, Transparente Carré 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 17837984 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 311974
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    103.16€ / 250 pièces
    Économisez 3.84€
    3% de réduction
En stock
Étiquettes pour imprimante à utiliser avec Brady™ Imprimante M710.
  • Le polyester auto-laminant possède un adhésif acrylique permanent et est imprimable par transfert thermique.
  • Excellente résistance aux bavures et aux solvants et bonnes performances en cas de températures élevées et basses
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D 1000
Type d’adhésif Acrylique permanent
Revêtement Aucun
Couleur Blanc, Transparente
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Polyester
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette auto-laminante
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Marquage en laboratoire
À utiliser avec (équipement) M710, BMP71
Étiquettes par rangée 1 étiquette
Température min. de fonctionnement (métrique) -196°C
Quantité 250 étiquettes
Forme Rectangle avec cercle
Plage de températures (impériale) -321°F à +230°F
Plage de températures (métrique) -196°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0,0019 in
Épaisseur (métrique) 0.048 mm
Dimensions (L x l) 15 x 40 mm
Longueur (impériale) 0,59 in
Largeur (impériale) 1,57 in
Largeur (métrique) 40 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 40 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 29.97 mm
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 0,59 in
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 15 mm
Diamètre (impériale) 0,375 in
Diamètre (métrique) 9.53 mm
Alternate Part Number M7-101-461