Learn More
Brady™ Ruban adhésif en vinyle violet auto-laminant pour étiquetage de fils et câbles, compatible avec les imprimantes M6/M7
Code produit 17891679 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
1 x 1 in
1,5 x 1 in
1,5 x 0,25 in
1,5 x 0,5 in
1,5 x 0,75 in
1,5 x 1,5 in
2,5 x 1 in
4 x 1 in
4 x 1,5 in
6 x 1,5 in
À utiliser avec (équipement):
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
M710, BMP71
Hauteur (métrique):
25,4 mm
38,1 mm
63,5 mm
101,6 mm
152,4 mm
Forme:
Carré
Rectangle
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
50 pièces
500 pièces
750 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) À utiliser avec (équipement) Hauteur (métrique) Forme Conditionnement
17891679 4 x 1 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 101,6 mm Rectangle 100 pièces
17871639 1 x 1 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 25,4 mm Carré 250 pièces
17871479 1,5 x 0,25 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 38,1 mm Rectangle 750 pièces
17831659 1,5 x 0,75 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 38,1 mm Rectangle 250 pièces
17881579 1,5 x 1,5 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 38,1 mm Carré 250 pièces
17809044 1,5 x 0,75 in M710, BMP71 38,1 mm Rectangle 250 pièces
17891399 1,5 x 0,5 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 38,1 mm Rectangle 500 pièces
17831419 1,5 x 1 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 38,1 mm Rectangle 250 pièces
17851669 2,5 x 1 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 63,5 mm Rectangle 100 pièces
17861359 4 x 1,5 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 101,6 mm Rectangle 100 pièces
17891389 6 x 1,5 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) 152,4 mm Rectangle 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 17891679 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 173764
Expédition estimée: 07-01-2027
Le matériau vinyle auto-laminant est idéal pour l'identification des fils et des câbles. Conçu avec une couche protectrice transparente recouvrant le texte imprimé, le matériau B-427 offre une protection exceptionnelle contre l'abrasion, la saleté, les huiles, les solvants, l'eau et les manipulations excessives.
  • Fourni sous forme auto-plastifiée avec une zone imprimable violette et une zone de surplastification translucide pour protéger le texte
  • L’adhésif acrylique permanent durable présente une résistance exceptionnelle à l’eau et aux huiles.
  • Certification UL
  • Température de service de -40 °C à +70 °C (-40 °F à +158 °F)
  • Fabriqué en vinyle B-427
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, homologué UL
Type d’adhésif Acrylique permanent
Revêtement Aucun
Couleur Violet, Transparent
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Vinyle
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des données et des télécommunications, étiquetage des appareils électriques, étiquetage de laboratoire, étiquetage des fils et des câbles
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
Sans latex Non
Quantité 100 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -94 °F à +158 °F
Plage de températures (métrique) -70°C à +70°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Dimensions (L x l) 4 x 1 in
Longueur (impériale) 4 in
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 1 in
Largeur (métrique) de la zone imprimable 25.4 mm
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 1 in
Hauteur (métrique) 101,6 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 25.4 mm
Alternate Part Number M6-23-427-PL