Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle auto-laminantes rotatives pour fils et câbles, compatibles avec les imprimantes M6/M7
Description
- Rotation permettant d'identifier vos étiquettes sous tous les angles
- Il suffit d'enrouler et d'appliquer : il n'y a pas de résidus de colle ni d'étiquettes qui adhèrent à vos fils.
- Ces étiquettes tournent librement sans fixation, elles n'endommageront donc pas vos câbles Cat 5/6 et à fibre optique.
- Fabriqué en vinyle B-427
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, homologué UL |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Transparent, Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Pointe de découpe |
| Matériau | Vinyle |
| Côtés imprimables | Imprimable face unique |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Show More |