Learn More
Brady™ Autolaminant, autoextinguible Tedlar™ Étiquettes enroulables pour fils et câbles pour imprimantes M6/M7
Tous les produits Brady ProduitsDescription
- Ce matériau auto-extinguible est idéal pour le marquage des fils et câbles dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et des transports en commun.
- haute résistance aux solvants
- Laminé
- Conformité RoHS : conforme à la directive 2011/65/UE
- Fabriqué en polyfluorure de vinyle B-642
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155 |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Transparent, Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Pointe de découpe |
| Matériau | PVF |
| Côtés imprimables | Imprimable face unique |
| Print Technology | Matrice de points, transfert thermique |
| Show More |