Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle auto-laminantes
Code produit 30041413 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
25,40 mm (l) x 25,40 mm (H)
Conditionnement:
3000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
30041413 25,40 mm (l) x 25,40 mm (H) 3000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30041413 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 361641
En stock
Le vinyle auto-laminant (B-427) est un excellent matériau pour l'identification des fils et des câbles. Ce matériau offre une excellente clarté, conformabilité et est auto-extinguible.
Pour sa formabilité et son auto-extinction.
Spécification
Certifications/Conformité Reconocido por UL según el estándar de etiquetado y marcado UL969 cuando se imprime con el Brady Cintas series R4300 y R6200. Consulte los archivos MH17154 de UL para obtener información más específica. Brady Los clientes deben especificar en el momento de la compra si requieren etiquetas B-427 reconocidas por UL. Brady vende etiquetas B-427 reconocidas por UL y etiquetas no aprobadas según los requisitos del cliente.
Description Etiquetas de vinilo autolaminables para impresoras BBP33/i3300
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Vinyle
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Etiquetado de componentes y equipos, etiquetado eléctrico, identificación general, etiquetado de laboratorio, marcado de almacenes, etiquetado de cables y alambres.
À utiliser avec (équipement) BBP33, i3300,i5300
Répétition horizontale (métrique) 29.74 mm
Étiquettes par rangée 3
Quantité 300 autocollants
Forme Carré
Plage de températures (impériale) -94 °F à +158 °F
Plage de températures (métrique) -70°C à +70°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Répétition verticale (métrique) 32.13 mm
Dimensions (L x l) 25,40 mm (l) x 25,40 mm (H)
Longueur (impériale) 1 in
Longueur (métrique) 25.40 mm
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.40 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 25.40 mm
Hauteur (impériale) 1 in
Hauteur (métrique) 25.40 mm
Alternate Part Number B33-211-427