Description
- Comporte une zone imprimable blanche avec une « queue » transparente qui entoure le marqueur.
- Les bords transparents servent de sur-laminage pour protéger le texte, offrant une résistance supérieure à l'abrasion, à la saleté, aux huiles, aux solvants, à l'eau et aux manipulations excessives.
- Ce matériau est homologué UL avec son ruban respectif.
- Reportez-vous à la série de ruban recommandée pour connaître le ruban approprié à utiliser.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, homologué UL |
| Description | MiniMark Marqueurs auto-laminants pour fils et câbles |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Blanc, Transparente |
| Finition | Mat |
| Format | Étiquette |
| Matériau | Vinyle laminé |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Type de produit | Étiquette |
| Stérilité | Non stérile |
| Afficher plus |