Learn More
Brady™ Marquage des fils et des câbles MiniMark en vinyle auto-laminé
Code produit 11771825 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3275/Bte
Conditionnement:
1 BX
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11771825 3275/Bte 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11771825 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 710113
Expédition estimée: 29-12-2026
Ce vinyle auto-laminant MiniMark Le marquage des fils et câbles est réalisé dans un matériau conformable conçu pour adhérer aux surfaces, fils et câbles très incurvés.
  • Comporte une zone imprimable blanche avec une « queue » transparente qui entoure le marqueur.
  • Les bords transparents servent de sur-laminage pour protéger le texte, offrant une résistance supérieure à l'abrasion, à la saleté, aux huiles, aux solvants, à l'eau et aux manipulations excessives.
  • Ce matériau est homologué UL avec son ruban respectif.
  • Reportez-vous à la série de ruban recommandée pour connaître le ruban approprié à utiliser.
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, homologué UL
Description MiniMark Marqueurs auto-laminants pour fils et câbles
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Couleur Blanc / transparent
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Vinyle
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des données et des télécommunications, étiquetage électrique, étiquetage de laboratoire, étiquetage des fils et câbles
À utiliser avec (équipement) Imprimante MiniMark
Répétition horizontale (métrique) 29.50 mm
Étiquettes par rangée 3
Température min. de fonctionnement (métrique) -70°C
Nb par paquet 3275 étiquettes/boîte
Quantité 3275/Bte
Forme Carré
Plage de températures (impériale) -94 °F à +158 °F
Plage de températures (métrique) -70°C à +70°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0,102 mm
Répétition verticale (métrique) 32.06 mm
Dimensions (L x l) 25,40 x 25,40 mm
Longueur (impériale) 1 in
Longueur (métrique) 25.4 mm
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25,40 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 108.00 mm
Hauteur (impériale) 1 in
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 0,38 in
Hauteur (métrique) 25,40 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 9,53 mm
Diamètre (impériale) 0,1 à 0,2 in
Diamètre (métrique) 2,7 à 5,1 mm
Alternate Part Number MNK-BPT-211-427