Learn More
- Home
- Products
- Sécurité et entretien des installations
- Maintenance de l’éclairage et de l’électricité
- Brady™ Étiquettes en vinyle auto-laminantes
Brady™ Étiquettes en vinyle auto-laminantes
Code produit 17841769
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,5 x 1 in
0,75 x 0,5 in
1,1 x 0,25 in
1,5 x 0,75 in
1,5 x 1,5 in
1,5 x 1,75 in
12,70 x 31,75 mm (l x H)
12,70 x 38,10 mm (l x H)
152,40 x 38,10 mm (l x H)
19,05 mm (l) x 25,40 mm (H)
19,05 mm (l) x 7,62 m (L)
1 x 1 in
1 x 1,75 in
25,40 mm (l) x 101,60 mm (H)
25,40 mm (l) x 19,05 mm (H)
25,40 mm (l) x 31,75 mm (H)
25,40 mm (l) x 38,10 mm (H)
25,40 mm (l) x 63,50 mm (H)
25,40 mm (l) x 7,62 m (L)
31,75 mm (l) x 7,62 m (L)
38,10 mm (l) x 7,62 m (L)
38,10 x 101,60 mm (l x H)
38,10 x 31,75 mm (l x H)
38,10 x 63,50 mm (l x H)
Couleur:
Blanc
Blanc, Transparente
Jaune, Transparent
Format:
Continue
Pointe de découpe
Conditionnement:
1 pièce
110 pièces
140 pièces
180 pièces
200 pièces
240 pièces
260 pièces
340 pièces
360 pièces
40 pièces
70 pièces
80 pièces
27 product options available for selection
| Code produit | Dimensions (L x l) | Couleur | Format | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 17841769 | 1 x 1,75 in | Blanc, Transparente | Pointe de découpe | 140 pièces |
| 17930680 | 1,1 x 0,25 in | Blanc | Pointe de découpe | 240 pièces |
| 17990760 | 0,75 x 0,5 in | Blanc, Transparente | Pointe de découpe | 360 pièces |
| 17970720 | 25,40 mm (l) x 19,05 mm (H) | Blanc, Transparente | Pointe de découpe | 340 pièces |
| 17980710 | 0,5 x 1 in | Blanc, Transparente | Pointe de découpe | 360 pièces |
| 17930720 | 19,05 mm (l) x 25,40 mm (H) | Blanc, Transparente | Pointe de découpe | 200 pièces |
| 17940720 | 1 x 1 in | Blanc, Transparente | Pointe de découpe | 260 pièces |
| 17900710 | 12,70 x 31,75 mm (l x H) | Blanc, Transparente | Pointe de découpe | 200 pièces |
| 17920720 | 25,40 mm (l) x 31,75 mm (H) | Blanc, Transparente | Pointe de découpe | 200 pièces |
| 17801789 | 38,10 x 31,75 mm (l x H) | Blanc, Transparente | Pointe de découpe | 200 pièces |
| 17930710 | 12,70 x 38,10 mm (l x H) | Blanc, Transparente | Pointe de découpe | 180 pièces |
| 17900720 | 1,5 x 0,75 in | Blanc, Transparente | Pointe de découpe | 180 pièces |
| 17970670 | 25,40 mm (l) x 38,10 mm (H) | Blanc, Transparente | Pointe de découpe | 180 pièces |
| 17861789 | 1,5 x 1,5 in | Blanc, Transparente | Pointe de découpe | 180 pièces |
| 17841789 | 1,5 x 1,75 in | Blanc, Transparente | Pointe de découpe | 140 pièces |
| 17950720 | 25,40 mm (l) x 63,50 mm (H) | Blanc, Transparente | Pointe de découpe | 110 pièces |
| 17841759 | 38,10 x 63,50 mm (l x H) | Blanc, Transparente | Pointe de découpe | 80 pièces |
| 17990710 | 25,40 mm (l) x 101,60 mm (H) | Blanc, Transparente | Pointe de découpe | 70 pièces |
| 17851719 | 38,10 x 101,60 mm (l x H) | Blanc, Transparente | Pointe de découpe | 70 pièces |
| 17811719 | 152,40 x 38,10 mm (l x H) | Blanc, Transparente | Pointe de découpe | 40 pièces |
| 17901950 | 19,05 mm (l) x 7,62 m (L) | Blanc, Transparente | Continue | 1 pièce |
| 17811729 | 25,40 mm (l) x 7,62 m (L) | Blanc, Transparente | Continue | 1 pièce |
| 17881799 | 31,75 mm (l) x 7,62 m (L) | Blanc, Transparente | Continue | 1 pièce |
| 17811779 | 38,10 mm (l) x 7,62 m (L) | Blanc, Transparente | Continue | 1 pièce |
| 17910720 | 25,40 mm (l) x 38,10 mm (H) | Jaune, Transparent | Pointe de découpe | 180 pièces |
| 17920680 | 25,40 mm (l) x 63,50 mm (H) | Jaune, Transparent | Pointe de découpe | 110 pièces |
| 17970710 | 25,40 mm (l) x 101,60 mm (H) | Jaune, Transparent | Pointe de découpe | 70 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
17841769
Fournisseur
Brady™
Code fournisseur
170869
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçu pour les surfaces très incurvées telles que les fils et les câbles
- Auto-extinguible et résistant à l'abrasion, aux solvants, à l'huile, à la graisse, aux intempéries et aux températures extrêmes
- Fabriqué avec un adhésif acrylique permanent qui adhère parfaitement aux surfaces lisses, rugueuses, thermolaquées et irrégulières.
- Fabriqué avec un film de sur-lamination transparent et non imprimable pour une protection accrue
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Homologué UL selon la norme d'étiquetage et de marquage UL969 lorsqu'il est imprimé avec le Brady Rubans des séries R4300 et R6200. Consultez les fichiers UL MH17154 pour plus de détails. Brady Les clients doivent préciser lors de l'achat s'ils ont besoin d'étiquettes B-427 homologuées UL. Brady vend à la fois des étiquettes B-427 homologuées UL et des étiquettes non homologuées, selon les exigences du client. Conforme à la directive 2011/65/EU et 2015/863 |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Couleur | Blanc, Transparente |
| Finition | Mat |
| Format | Pointe de découpe |
| Matériau | Vinyle |
| Type de produit | Étiquette |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Étiquetage des données et des télécommunications ; Étiquetage électrique ; Étiquetage des fils et câbles |
| À utiliser avec (équipement) | BMP51;BMP53;M511;M510 |
| Quantité | 140 |
| Plage de températures (impériale) | -94 °F à 158 °F |
| Plage de températures (métrique) | -70 °C à 70 °C |
| Épaisseur (impériale) | 0,004 po. |
| Épaisseur (métrique) | 0.102 mm |
| Calibre de fil | 16 AWG à 8 AWG |
| Dimensions (L x l) | 1 x 1,75 in |
| Longueur (impériale) | 1 in |
| Largeur (impériale) | 1,75 in |
| Largeur (métrique) | 44.45 mm |
| Largeur (métrique) de la zone imprimable | 38.10 mm |
| Hauteur (impériale) | 1 po. |
| Hauteur (métrique) | 25.40 mm |
| Alternate Part Number | M5-133-427 |
| Afficher plus Afficher moins |