Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle auto-laminantes
Code produit 17970720 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,5 x 1 in
0,75 x 0,5 in
1,1 x 0,25 in
1,5 x 0,75 in
1,5 x 1,5 in
1,5 x 1,75 in
12,70 x 31,75 mm (l x H)
12,70 x 38,10 mm (l x H)
152,40 x 38,10 mm (l x H)
19,05 mm (l) x 25,40 mm (H)
19,05 mm (l) x 7,62 m (L)
1 x 1 in
1 x 1,75 in
25,40 mm (l) x 101,60 mm (H)
25,40 mm (l) x 19,05 mm (H)
25,40 mm (l) x 31,75 mm (H)
25,40 mm (l) x 38,10 mm (H)
25,40 mm (l) x 63,50 mm (H)
25,40 mm (l) x 7,62 m (L)
31,75 mm (l) x 7,62 m (L)
38,10 mm (l) x 7,62 m (L)
38,10 x 101,60 mm (l x H)
38,10 x 31,75 mm (l x H)
38,10 x 63,50 mm (l x H)
Couleur:
Blanc
Blanc, Transparente
Jaune, Transparent
Format:
Continue
Pointe de découpe
Conditionnement:
1 pièce
110 pièces
140 pièces
180 pièces
200 pièces
240 pièces
260 pièces
340 pièces
360 pièces
40 pièces
70 pièces
80 pièces
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Couleur Format Conditionnement
17970720 25,40 mm (l) x 19,05 mm (H) Blanc, Transparente Pointe de découpe 340 pièces
17930680 1,1 x 0,25 in Blanc Pointe de découpe 240 pièces
17990760 0,75 x 0,5 in Blanc, Transparente Pointe de découpe 360 pièces
17980710 0,5 x 1 in Blanc, Transparente Pointe de découpe 360 pièces
17930720 19,05 mm (l) x 25,40 mm (H) Blanc, Transparente Pointe de découpe 200 pièces
17940720 1 x 1 in Blanc, Transparente Pointe de découpe 260 pièces
17841769 1 x 1,75 in Blanc, Transparente Pointe de découpe 140 pièces
17900710 12,70 x 31,75 mm (l x H) Blanc, Transparente Pointe de découpe 200 pièces
17920720 25,40 mm (l) x 31,75 mm (H) Blanc, Transparente Pointe de découpe 200 pièces
17801789 38,10 x 31,75 mm (l x H) Blanc, Transparente Pointe de découpe 200 pièces
17930710 12,70 x 38,10 mm (l x H) Blanc, Transparente Pointe de découpe 180 pièces
17900720 1,5 x 0,75 in Blanc, Transparente Pointe de découpe 180 pièces
17970670 25,40 mm (l) x 38,10 mm (H) Blanc, Transparente Pointe de découpe 180 pièces
17861789 1,5 x 1,5 in Blanc, Transparente Pointe de découpe 180 pièces
17841789 1,5 x 1,75 in Blanc, Transparente Pointe de découpe 140 pièces
17950720 25,40 mm (l) x 63,50 mm (H) Blanc, Transparente Pointe de découpe 110 pièces
17841759 38,10 x 63,50 mm (l x H) Blanc, Transparente Pointe de découpe 80 pièces
17990710 25,40 mm (l) x 101,60 mm (H) Blanc, Transparente Pointe de découpe 70 pièces
17851719 38,10 x 101,60 mm (l x H) Blanc, Transparente Pointe de découpe 70 pièces
17811719 152,40 x 38,10 mm (l x H) Blanc, Transparente Pointe de découpe 40 pièces
17901950 19,05 mm (l) x 7,62 m (L) Blanc, Transparente Continue 1 pièce
17811729 25,40 mm (l) x 7,62 m (L) Blanc, Transparente Continue 1 pièce
17881799 31,75 mm (l) x 7,62 m (L) Blanc, Transparente Continue 1 pièce
17811779 38,10 mm (l) x 7,62 m (L) Blanc, Transparente Continue 1 pièce
17910720 25,40 mm (l) x 38,10 mm (H) Jaune, Transparent Pointe de découpe 180 pièces
17920680 25,40 mm (l) x 63,50 mm (H) Jaune, Transparent Pointe de découpe 110 pièces
17970710 25,40 mm (l) x 101,60 mm (H) Jaune, Transparent Pointe de découpe 70 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Code produit 17970720 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 170751
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Marquez les câbles et les fils avec le matériau d'étiquette en vinyle auto-laminant B-427, conçu avec une couche protectrice auto-laminante transparente. Imprimez presque partout avec une imprimante durable Brady™ Imprimante d'étiquettes portable.
  • Conçu pour les surfaces très incurvées telles que les fils et les câbles
  • Auto-extinguible et résistant à l'abrasion, aux solvants, à l'huile, à la graisse, aux intempéries et aux températures extrêmes
  • Fabriqué avec un adhésif acrylique permanent qui adhère parfaitement aux surfaces lisses, rugueuses, thermolaquées et irrégulières.
  • Fabriqué avec un film de sur-lamination transparent et non imprimable pour une protection accrue
Specifications
Certifications/Conformité Homologué UL selon la norme d'étiquetage et de marquage UL969 lorsqu'il est imprimé avec le Brady Rubans des séries R4300 et R6200. Consultez les fichiers UL MH17154 pour plus de détails. Brady Les clients doivent préciser lors de l'achat s'ils ont besoin d'étiquettes B-427 homologuées UL. Brady vend à la fois des étiquettes B-427 homologuées UL et des étiquettes non homologuées, selon les exigences du client. Conforme à la directive 2011/65/EU et 2015/863
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Blanc, Transparente
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Vinyle
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des données et des télécommunications ; Étiquetage électrique ; Étiquetage des fils et câbles
À utiliser avec (équipement) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
Quantité 340
Plage de températures (impériale) -94 °F à 158 °F
Plage de températures (métrique) -70 °C à 70 °C
Épaisseur (impériale) 0,004 po.
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Calibre de fil 20 AWG - 8 AWG
Dimensions (L x l) 25,40 mm (l) x 19,05 mm (H)
Longueur (impériale) 0,75 po
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.40 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 25.40 mm
Hauteur (impériale) 0,75 in
Hauteur (métrique) 19.05 mm
Alternate Part Number M4-136-427