Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle auto-laminantes
Code produit 17981930 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12,70 x 44,45 mm (l x H)
12,70 x 69,85 mm (l x H)
25,40 mm (l) x 30,48 mm (H)
25,40 mm (l) x 44,45 mm (H)
25,40 mm (l) x 69,85 mm (H)
Conditionnement:
110 pièces
150 pièces
70 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17981930 25,40 mm (l) x 30,48 mm (H) 150 pièces
17911940 12,70 x 44,45 mm (l x H) 110 pièces
17911950 25,40 mm (l) x 44,45 mm (H) 110 pièces
17961940 12,70 x 69,85 mm (l x H) 70 pièces
17951940 25,40 mm (l) x 69,85 mm (H) 70 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17981930 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 170759
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Marquez les câbles et les fils avec le matériau d'étiquette en vinyle auto-laminant B-427, conçu avec une couche protectrice transparente et auto-laminante. Imprimez presque partout avec une imprimante durable Brady™ Imprimante d'étiquettes portable.
  • Conçu pour les surfaces très incurvées telles que les fils et les câbles
  • Auto-extinguible et résistant à l'abrasion, aux solvants, à l'huile, à la graisse, aux intempéries et aux températures extrêmes
  • Conçu pour tourner librement, vous permettant de lire et d'identifier les câbles et les fils sous n'importe quel angle
  • Fabriqué avec un film de sur-lamination transparent et non imprimable pour une protection accrue
Specifications
Certifications/Conformité Homologué UL selon la norme d'étiquetage et de marquage UL969 lorsqu'il est imprimé avec le Brady Rubans des séries R4300 et R6200. Consultez les fichiers UL MH17154 pour plus de détails. Brady Les clients doivent préciser lors de l'achat s'ils ont besoin d'étiquettes B-427 homologuées UL. Brady vend à la fois des étiquettes B-427 homologuées UL et des étiquettes non homologuées, selon les exigences du client. Conforme à la directive 2011/65/EU et 2015/863
Type d’adhésif Acrylique permanent
Couleur Blanc, Transparente
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Vinyle
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des données et des télécommunications ; Étiquetage électrique ; Étiquetage des fils et câbles
À utiliser avec (équipement) BMP41;BMP51;M511;M410;M510
Quantité 150
Plage de températures (impériale) -94 °F à 158 °F
Plage de températures (métrique) -70 °C à 70 °C
Épaisseur (impériale) 0,004 po.
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Calibre de fil 20 AWG - 10 AWG
Dimensions (L x l) 25,40 mm (l) x 30,48 mm (H)
Longueur (impériale) 1,2 in
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.40 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 25.40 mm
Hauteur (impériale) 1,2 in
Hauteur (métrique) 30.48 mm
Alternate Part Number M4-211-RO-427