Learn More
Brady™ Étiquettes en vinyle auto-laminantes pour fils et câbles, compatibles avec les imprimantes M6/M7
Code produit 17898794 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,75 x 0,5 in
1 x 0,75 in
1 x 1 in
1,5 x 0,75 in
4 x 1 in
4 x 1,5 in
6 x 1,5 in
Hauteur (métrique):
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
101,6 mm
152,4 mm
Forme:
Carré
Rectangle
Conditionnement:
1000 pièces
2500 pièces
500 pièces
5000 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Hauteur (métrique) Forme Conditionnement
17898794 4 x 1,5 in 101,6 mm Rectangle 500 pièces
17859144 0,75 x 0,5 in 19,05 mm Rectangle 5000 pièces
17889074 1 x 0,75 in 25,4 mm Rectangle 2500 pièces
17848834 1 x 1 in 25,4 mm Carré 2500 pièces
17889104 1,5 x 0,75 in 38,1 mm Rectangle 2500 pièces
17889174 4 x 1 in 101,6 mm Rectangle 1000 pièces
17868854 6 x 1,5 in 152,4 mm Rectangle 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17898794 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 173454
Expédition estimée: 08-12-2026
Le matériau vinyle auto-laminant est idéal pour l'identification des fils et des câbles. Conçu avec une couche protectrice transparente recouvrant le texte imprimé, le matériau B-427 offre une protection exceptionnelle contre l'abrasion, la saleté, les huiles, les solvants, l'eau et les manipulations excessives.
  • Fournies dans un format laminé avec une zone imprimable blanche et une zone pelliculée translucide pour protéger le texte
  • L’adhésif acrylique permanent durable présente une résistance exceptionnelle à l’eau et aux huiles.
  • Certification UL
  • Température de service de -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
  • Fabriqué en matériau B-427
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, homologué UL
Type d’adhésif Acrylique permanent
Revêtement Aucun
Couleur Transparent, Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Vinyle
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des données et des télécommunications, étiquetage des appareils électriques, étiquetage de laboratoire, étiquetage des fils et des câbles
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710, BMP61, BMP71
Sans latex Non
Quantité 500 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -94 °F à +158 °F
Plage de températures (métrique) -70°C à +70°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Dimensions (L x l) 4 x 1,5 in
Longueur (impériale) 4 in
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (métrique) 38.1 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 1,5 in
Largeur (métrique) de la zone imprimable 38.1 mm
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 1 in
Hauteur (métrique) 101,6 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 25.4 mm
Alternate Part Number BM-33-427