Learn More
- Home
- Products
- Sécurité et entretien des installations
- Maintenance de l’éclairage et de l’électricité
- Brady™ Ruban adhésif en vinyle blanc auto-laminant pour étiquetage de fils et câbles, compatible avec les imprimantes M6/M7
Brady™ Ruban adhésif en vinyle blanc auto-laminant pour étiquetage de fils et câbles, compatible avec les imprimantes M6/M7
Code produit 17878274 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,75 x 0,5 in
0,75 x 0,25 in
0,75 x 1 in
1 x 0,5 in
1 x 0,75 in
1 x 1 in
1 x 1,75 in
1,25 x 0,5 in
1,25 x 1 in
1,5 x 1 in
1,5 x 2 in
1,5 x 0,25 in
1,5 x 0,5 in
1,5 x 0,75 in
1,5 x 1,5 in
1,5 x 1,75 in
1 x 1,5 in
2,2 x 0,5 in
2,5 x 1 in
2,5 x 1,5 in
2,625 x 1 in
3,15 x 1,938 in
3,375 x 1 in
4 x 1 in
4 x 1,5 in
50 ft x 1,5 in
6 x 1,5 in
À utiliser avec (équipement):
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
M710, BMP71
Format:
Continue
Pointe de découpe
Hauteur (métrique):
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
38,1 mm
55,88 mm
63,5 mm
66,68 mm
80 mm
80,01 mm
85,73 mm
101,6 mm
152,4 mm
Conditionnement:
1 rouleau
100 pièces
250 pièces
50 pièces
500 pièces
750 pièces
50 product options available for selection
| Code produit | Dimensions (L x l) | À utiliser avec (équipement) | Format | Hauteur (métrique) | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|---|
| 17878274 | 0,75 x 0,5 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | Pointe de découpe | 19,05 mm | 500 pièces |
| 17821589 | 0,75 x 0,25 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | Pointe de découpe | 19,05 mm | 750 pièces |
| 17879194 | 0,75 x 0,25 in | M710, BMP71 | Pointe de découpe | 19,05 mm | 750 pièces |
| 17878724 | 0,75 x 0,5 in | M710, BMP71 | Pointe de découpe | 19,05 mm | 500 pièces |
| 17878874 | 0,75 x 1 in | M710, BMP71 | Pointe de découpe | 19,05 mm | 250 pièces |
| 17891689 | 0,75 x 1 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | Pointe de découpe | 19,05 mm | 250 pièces |
| 17818794 | 1 x 0,75 in | M710, BMP71 | Pointe de découpe | 25,4 mm | 250 pièces |
| 17898194 | 1 x 0,75 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | Pointe de découpe | 25,4 mm | 250 pièces |
| 17829144 | 1,5 x 0,75 in | M710, BMP71 | Pointe de découpe | 38,1 mm | 250 pièces |
| 17809204 | 1,5 x 0,75 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | Pointe de découpe | 38,1 mm | 250 pièces |
| 17838474 | 1 x 0,5 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | Pointe de découpe | 25,4 mm | 500 pièces |
| 17889044 | 1 x 0,5 in | M710, BMP71 | Pointe de découpe | 25,4 mm | 500 pièces |
| 17818904 | 1 x 1 in | M710, BMP71 | Pointe de découpe | 25,4 mm | 250 pièces |
| 17878464 | 1 x 1 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | Pointe de découpe | 25,4 mm | 250 pièces |
| 17821389 | 1 x 1,5 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | Pointe de découpe | 25,4 mm | 250 pièces |
| 17898744 | 1 x 1,5 in | M710, BMP71 | Pointe de découpe | 25,4 mm | 250 pièces |
| 17801669 | 1 x 1,75 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | Pointe de découpe | 25,4 mm | 250 pièces |
| 17848784 | 1,5 x 0,25 in | M710, BMP71 | Pointe de découpe | 38,1 mm | 750 pièces |
| 17828864 | 1,5 x 0,5 in | M710, BMP71 | Pointe de découpe | 38,1 mm | 500 pièces |
| 17899014 | 1,5 x 1 in | M710, BMP71 | Pointe de découpe | 38,1 mm | 250 pièces |
| 17888894 | 1,5 x 1,5 in | M710, BMP71 | Pointe de découpe | 38,1 mm | 250 pièces |
| 17878754 | 1,5 x 1,75 in | M710, BMP71 | Pointe de découpe | 38,1 mm | 250 pièces |
| 17889194 | 1,5 x 2 in | M710, BMP71 | Pointe de découpe | 38,1 mm | 100 pièces |
| 17811699 | 1,5 x 1,75 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | Pointe de découpe | 38,1 mm | 250 pièces |
| 17828734 | 1,25 x 1 in | M710, BMP71 | Pointe de découpe | 31,75 mm | 250 pièces |
| 17868334 | 1,5 x 1 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | Pointe de découpe | 38,1 mm | 250 pièces |
| 17838404 | 1,5 x 1,5 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | Pointe de découpe | 38,1 mm | 250 pièces |
| 17851519 | 1,5 x 0,25 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | Pointe de découpe | 38,1 mm | 750 pièces |
| 17818404 | 1,5 x 0,5 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | Pointe de découpe | 38,1 mm | 500 pièces |
| 17841609 | 1,25 x 0,5 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | Pointe de découpe | 31,75 mm | 250 pièces |
| 17841579 | 1,25 x 1 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | Pointe de découpe | 31,75 mm | 250 pièces |
| 17831539 | 1,5 x 2 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | Pointe de découpe | 38,1 mm | 100 pièces |
| 17841589 | 2,2 x 0,5 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | Pointe de découpe | 55,88 mm | 100 pièces |
| 17881559 | 2,625 x 1 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | Pointe de découpe | 66,68 mm | 100 pièces |
| 17808304 | 2,5 x 1 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | Pointe de découpe | 63,5 mm | 100 pièces |
| 17881399 | 2,5 x 1,5 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | Pointe de découpe | 63,5 mm | 100 pièces |
| 17889204 | 2,5 x 1 in | M710, BMP71 | Pointe de découpe | 63,5 mm | 100 pièces |
| 17829164 | 3,15 x 1,938 in | M710, BMP71 | Pointe de découpe | 80 mm | 100 pièces |
| 17818224 | 3,375 x 1 in | M710, BMP71 | Pointe de découpe | 85,73 mm | 100 pièces |
| 17818444 | 3,15 x 1,938 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | Pointe de découpe | 80,01 mm | 100 pièces |
| 17838304 | 3,375 x 1 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | Pointe de découpe | 85,73 mm | 100 pièces |
| 17801679 | 4 x 1,5 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | Pointe de découpe | 101,6 mm | 100 pièces |
| 17868214 | 4 x 1 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | Pointe de découpe | 101,6 mm | 100 pièces |
| 17848124 | 4 x 1,5 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | Pointe de découpe | 101,6 mm | 100 pièces |
| 17819024 | 4 x 1,5 in | M710, BMP71 | Pointe de découpe | 101,6 mm | 100 pièces |
| 17858894 | 4 x 1,5 in | M710, BMP71 | Pointe de découpe | 101,6 mm | 100 pièces |
| 17858984 | 4 x 1 in | M710, BMP71 | Pointe de découpe | 101,6 mm | 100 pièces |
| 17829174 | 6 x 1,5 in | M710, BMP71 | Pointe de découpe | 152,4 mm | 50 pièces |
| 17858214 | 6 x 1,5 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | Pointe de découpe | 152,4 mm | 50 pièces |
| 17861629 | 50 ft x 1,5 in | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) | Continue | 38,1 mm | 1 rouleau |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 50 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
17878274
Proveedor
Brady™
N.º de proveedor
174180
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fournies dans un format laminé avec une zone imprimable blanche et une zone pelliculée translucide pour protéger le texte
- L’adhésif acrylique permanent durable présente une résistance exceptionnelle à l’eau et aux huiles.
- Certification UL
- Température de service de -40 °C à +70 °C (-40 °F à +158 °F)
- Fabriqué en vinyle B-427
Especificaciones
Especificaciones
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, homologué UL |
| Type d’adhésif | Acrylique permanent |
| Revêtement | Aucun |
| Couleur | Transparent, Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Pointe de découpe |
| Matériau | Vinyle |
| Côtés imprimables | Imprimable face unique |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Type de produit | Étiquette |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (application) | Étiquetage des données et des télécommunications, étiquetage des appareils électriques, étiquetage de laboratoire, étiquetage des fils et des câbles |
| À utiliser avec (équipement) | M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) |
| Sans latex | Non |
| Quantité | 500 étiquettes |
| Forme | Rectangle |
| Plage de températures (impériale) | -94 °F à +158 °F |
| Plage de températures (métrique) | -70°C à +70°C |
| Épaisseur (impériale) | 0,004 in |
| Épaisseur (métrique) | 0.102 mm |
| Dimensions (L x l) | 0,75 x 0,5 in |
| Longueur (impériale) | 0,75 po |
| Largeur (impériale) | 0,5 in |
| Largeur (métrique) | 12.7 mm |
| Largeur (impériale) de la zone imprimable | 0,5 in |
| Largeur (métrique) de la zone imprimable | 12.7 mm |
| Hauteur (impériale) de la zone imprimable | 0,375 in |
| Hauteur (métrique) | 19,05 mm |
| Hauteur (métrique) de la zone imprimable | 9.53 mm |
| Alternate Part Number | M6-11-427 |
| Mostrar más Mostrar menos |
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?