Learn More
Brady™ Ruban adhésif en vinyle blanc auto-laminant pour étiquetage de fils et câbles, compatible avec les imprimantes M6/M7
Code produit 17881559 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
0,75 x 0,5 in
0,75 x 0,25 in
0,75 x 1 in
1 x 0,5 in
1 x 0,75 in
1 x 1 in
1 x 1,75 in
1,25 x 0,5 in
1,25 x 1 in
1,5 x 1 in
1,5 x 2 in
1,5 x 0,25 in
1,5 x 0,5 in
1,5 x 0,75 in
1,5 x 1,5 in
1,5 x 1,75 in
1 x 1,5 in
2,2 x 0,5 in
2,5 x 1 in
2,5 x 1,5 in
2,625 x 1 in
3,15 x 1,938 in
3,375 x 1 in
4 x 1 in
4 x 1,5 in
50 ft x 1,5 in
6 x 1,5 in
À utiliser avec (équipement):
M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
M710, BMP71
Format:
Continue
Pointe de découpe
Hauteur (métrique):
19,05 mm
25,4 mm
31,75 mm
38,1 mm
55,88 mm
63,5 mm
66,68 mm
80 mm
80,01 mm
85,73 mm
101,6 mm
152,4 mm
Conditionnement:
1 rouleau
100 pièces
250 pièces
50 pièces
500 pièces
750 pièces
50 product options available for selection
Product selection table with 50 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) À utiliser avec (équipement) Format Hauteur (métrique) Conditionnement
17881559 2,625 x 1 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) Pointe de découpe 66,68 mm 100 pièces
17821589 0,75 x 0,25 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) Pointe de découpe 19,05 mm 750 pièces
17879194 0,75 x 0,25 in M710, BMP71 Pointe de découpe 19,05 mm 750 pièces
17878724 0,75 x 0,5 in M710, BMP71 Pointe de découpe 19,05 mm 500 pièces
17878274 0,75 x 0,5 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) Pointe de découpe 19,05 mm 500 pièces
17878874 0,75 x 1 in M710, BMP71 Pointe de découpe 19,05 mm 250 pièces
17891689 0,75 x 1 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) Pointe de découpe 19,05 mm 250 pièces
17818794 1 x 0,75 in M710, BMP71 Pointe de découpe 25,4 mm 250 pièces
17898194 1 x 0,75 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) Pointe de découpe 25,4 mm 250 pièces
17829144 1,5 x 0,75 in M710, BMP71 Pointe de découpe 38,1 mm 250 pièces
17809204 1,5 x 0,75 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) Pointe de découpe 38,1 mm 250 pièces
17838474 1 x 0,5 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) Pointe de découpe 25,4 mm 500 pièces
17889044 1 x 0,5 in M710, BMP71 Pointe de découpe 25,4 mm 500 pièces
17818904 1 x 1 in M710, BMP71 Pointe de découpe 25,4 mm 250 pièces
17878464 1 x 1 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) Pointe de découpe 25,4 mm 250 pièces
17821389 1 x 1,5 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) Pointe de découpe 25,4 mm 250 pièces
17898744 1 x 1,5 in M710, BMP71 Pointe de découpe 25,4 mm 250 pièces
17801669 1 x 1,75 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) Pointe de découpe 25,4 mm 250 pièces
17848784 1,5 x 0,25 in M710, BMP71 Pointe de découpe 38,1 mm 750 pièces
17828864 1,5 x 0,5 in M710, BMP71 Pointe de découpe 38,1 mm 500 pièces
17899014 1,5 x 1 in M710, BMP71 Pointe de découpe 38,1 mm 250 pièces
17888894 1,5 x 1,5 in M710, BMP71 Pointe de découpe 38,1 mm 250 pièces
17878754 1,5 x 1,75 in M710, BMP71 Pointe de découpe 38,1 mm 250 pièces
17889194 1,5 x 2 in M710, BMP71 Pointe de découpe 38,1 mm 100 pièces
17811699 1,5 x 1,75 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) Pointe de découpe 38,1 mm 250 pièces
17828734 1,25 x 1 in M710, BMP71 Pointe de découpe 31,75 mm 250 pièces
17868334 1,5 x 1 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) Pointe de découpe 38,1 mm 250 pièces
17838404 1,5 x 1,5 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) Pointe de découpe 38,1 mm 250 pièces
17851519 1,5 x 0,25 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) Pointe de découpe 38,1 mm 750 pièces
17818404 1,5 x 0,5 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) Pointe de découpe 38,1 mm 500 pièces
17841609 1,25 x 0,5 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) Pointe de découpe 31,75 mm 250 pièces
17841579 1,25 x 1 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) Pointe de découpe 31,75 mm 250 pièces
17831539 1,5 x 2 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) Pointe de découpe 38,1 mm 100 pièces
17841589 2,2 x 0,5 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) Pointe de découpe 55,88 mm 100 pièces
17808304 2,5 x 1 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) Pointe de découpe 63,5 mm 100 pièces
17881399 2,5 x 1,5 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) Pointe de découpe 63,5 mm 100 pièces
17889204 2,5 x 1 in M710, BMP71 Pointe de découpe 63,5 mm 100 pièces
17829164 3,15 x 1,938 in M710, BMP71 Pointe de découpe 80 mm 100 pièces
17818224 3,375 x 1 in M710, BMP71 Pointe de découpe 85,73 mm 100 pièces
17818444 3,15 x 1,938 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) Pointe de découpe 80,01 mm 100 pièces
17838304 3,375 x 1 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) Pointe de découpe 85,73 mm 100 pièces
17801679 4 x 1,5 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) Pointe de découpe 101,6 mm 100 pièces
17868214 4 x 1 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) Pointe de découpe 101,6 mm 100 pièces
17848124 4 x 1,5 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) Pointe de découpe 101,6 mm 100 pièces
17819024 4 x 1,5 in M710, BMP71 Pointe de découpe 101,6 mm 100 pièces
17858894 4 x 1,5 in M710, BMP71 Pointe de découpe 101,6 mm 100 pièces
17858984 4 x 1 in M710, BMP71 Pointe de découpe 101,6 mm 100 pièces
17829174 6 x 1,5 in M710, BMP71 Pointe de découpe 152,4 mm 50 pièces
17858214 6 x 1,5 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) Pointe de découpe 152,4 mm 50 pièces
17861629 50 ft x 1,5 in M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia) Continue 38,1 mm 1 rouleau
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 50 options available.
50 options
Code produit 17881559 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 173900
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Le matériau vinyle auto-laminant est idéal pour l'identification des fils et des câbles. Conçu avec une couche protectrice transparente recouvrant le texte imprimé, le matériau B-427 offre une protection exceptionnelle contre l'abrasion, la saleté, les huiles, les solvants, l'eau et les manipulations excessives.
  • Fournies dans un format laminé avec une zone imprimable blanche et une zone pelliculée translucide pour protéger le texte
  • L’adhésif acrylique permanent durable présente une résistance exceptionnelle à l’eau et aux huiles.
  • Certification UL
  • Température de service de -40 °C à +70 °C (-40 °F à +158 °F)
  • Fabriqué en vinyle B-427
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, homologué UL
Type d’adhésif Acrylique permanent
Revêtement Aucun
Couleur Transparent, Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Vinyle
Côtés imprimables Imprimable face unique
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage des données et des télécommunications, étiquetage des appareils électriques, étiquetage de laboratoire, étiquetage des fils et des câbles
À utiliser avec (équipement) M610, M611, M710 (avec adaptateur multimédia), BMP61, BMP71 (avec adaptateur multimédia)
Sans latex Non
Quantité 100 étiquettes
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -94 °F à +158 °F
Plage de températures (métrique) -70°C à +70°C
Épaisseur (impériale) 0,004 in
Épaisseur (métrique) 0.102 mm
Dimensions (L x l) 2,625 x 1 in
Longueur (impériale) 2,625 in
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 1 in
Largeur (métrique) de la zone imprimable 25.4 mm
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 1 in
Hauteur (métrique) 66,68 mm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 25.4 mm
Alternate Part Number M6-75-427