Learn More
Pacific Handy Cutter Couteau utilitaire en métal auto-rétractable
Code produit 17799027
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Orange
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17799027 Orange 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17799027 Fournisseur Pacific Handy Cutter Code fournisseur QBS20
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.07€
    176.82€ / 10 pièces
    Économisez 37.25€
    17% de réduction
Expédition estimée: 24-12-2026
Le couteau utilitaire de sécurité polyvalent QBS-20 associe la durabilité d’un couteau industriel aux avantages de sécurité d’un cutter de sécurité auto-rétractable.
  • Pour éviter les blessures douloureuses et coûteuses, la lame se loge dans le cutter une fois la coupe terminée.
  • La conception unique de charnière intégrée et le cadran facile à ouvrir permettent de changer facilement la lame sans outil.
  • De plus, la construction en métal est extrêmement durable et inclut une poignée ergonomique en caoutchouc confortable.
  • Pour une meilleure rétention, achetez l’étui en cuir UKH-326.
Spécification
Type de produit Couteau utilitaire
Jetable Réutilisable
Stérilité Non stérile
Couleur Orange