Learn More
- Home
- Products
- Stérilisateurs et autoclaves
- Sacs autoclavables
- Keystone Cleanroom Products Sachets pour stérilisation à la vapeur en Tyvek™ auto-scellants
Keystone Cleanroom Products Sachets pour stérilisation à la vapeur en Tyvek™ auto-scellants
Code produit 17841701
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
3,5 x 8 po
35,25 x 16 in
6 x 2 in
6 x 3 in
8 x 3 in
8 x 3,5 in
8 x 6,125 in
9 x 2,5 in
10 x 5 in
10 x 8 in
12 x 6 in
13 x 7 in
15 x 4 in
15 x 8,125 in
18 x 8 in
22 x 4 in
28 x 6 in
32 x 6 in
34 x 8 in
35 x 6 in
4 x 15 in
5 x 10 po
6 x 35 po
8 x 10 po
8 x 15 po
8 x 34 po
11 x 10 po
10 x 20 po
12 x 10 in
14 x 12 in
15 x 20 po
16 x 26 po
16 x 32 po
17 x 12 in
17 x 16 in
20 x 10,125 in
20 x 15 in
22 x 18 in
24 x 14 in
26 x 16 in
26 x 24 in
30 x 24 in
32 x 16 in
35 x 24 in
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
500 pièces
44 product options available for selection
| Code produit | Dimensions (L x l) | unitSize |
|---|---|---|
| 17841701 | 3,5 x 8 po | 500 pièces |
| 17851701 | 4 x 15 in | 500 pièces |
| 17861701 | 5 x 10 po | 500 pièces |
| 17707827 | 6 x 2 in | 1000 pièces |
| 17727827 | 6 x 3 in | 1000 pièces |
| 17861711 | 6 x 35 po | 250 pièces |
| 17737827 | 8 x 3 in | 500 pièces |
| 17747827 | 8 x 3,5 in | 500 pièces |
| 17787827 | 8 x 6,125 in | 500 pièces |
| 17871701 | 8 x 10 po | 500 pièces |
| 17881701 | 8 x 15 po | 500 pièces |
| 17891701 | 8 x 34 po | 500 pièces |
| 17717827 | 9 x 2,5 in | 1000 pièces |
| 17777827 | 10 x 5 in | 500 pièces |
| 17747837 | 10 x 8 in | 500 pièces |
| 17801711 | 11 x 10 po | 500 pièces |
| 17811711 | 10 x 20 po | 500 pièces |
| 17797827 | 12 x 6 in | 500 pièces |
| 17787837 | 12 x 10 in | 500 pièces |
| 17737837 | 13 x 7 in | 500 pièces |
| 17707847 | 14 x 12 in | 500 pièces |
| 17757827 | 15 x 4 in | 500 pièces |
| 17757837 | 15 x 8,125 in | 500 pièces |
| 17831711 | 15 x 20 po | 500 pièces |
| 17841711 | 16 x 26 po | 500 pièces |
| 17851711 | 16 x 32 po | 250 pièces |
| 17717847 | 17 x 12 in | 500 pièces |
| 17747847 | 17 x 16 in | 500 pièces |
| 17767837 | 18 x 8 in | 500 pièces |
| 17797837 | 20 x 10,125 in | 500 pièces |
| 17737847 | 20 x 15 in | 500 pièces |
| 17767827 | 22 x 4 in | 500 pièces |
| 17750368 | 22 x 18 in | 500 pièces |
| 17727847 | 24 x 14 in | 500 pièces |
| 17757847 | 26 x 16 in | 500 pièces |
| 17777847 | 26 x 24 in | 250 pièces |
| 17707837 | 28 x 6 in | 500 pièces |
| 17760368 | 30 x 24 in | 250 pièces |
| 17717837 | 32 x 6 in | 500 pièces |
| 17740368 | 32 x 16 in | 250 pièces |
| 17777837 | 34 x 8 in | 500 pièces |
| 17727837 | 35 x 6 in | 500 pièces |
| 17787847 | 35 x 24 in | 250 pièces |
| 17767847 | 35,25 x 16 in | 250 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 44 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
17841701
Fournisseur
Keystone Cleanroom Products
Code fournisseur
00308TWBBSSSDSP02
Réapprovisionnez votre laboratoire
Utilisez le code promo 28007
Utilisez le code promo 28007
Vous devez Se connecter ou vous inscrire pour acheter cet article.
Article restreint
Expédition estimée: 23-09-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
614.03 EUR valable jusqu'au 2026-08-14
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28007" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28007" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Grand choix pour les pièces d’équipement lourdes, à bords tranchants ou pour les emballages nécessitant une désinfection de surface après stérilisation
- Le film flexible en Tyvek™ DuPont / PE est non pelucheux, résistant à l’humidité et aux perforations, extrêmement résistant et conçu pour être autoclavé
- Le côté en Tyvek™ offre une grande respirabilité tout en offrant une excellente barrière contre la contamination microbienne
- Le côté film transparent offre une excellente clarté, ainsi que solidité et durabilité
- Ces sachets sont dotés d’une bande adhésive de qualité médicale pour un auto-scellage pratique
- Chaque sachet est doté d’un indicateur de procédé de classe A, qui passe du rose au brun foncé lorsqu’il est exposé à la vapeur
- Lorsque les joints pelables sont ouverts, pratiquement aucune particule en suspension dans l’air n’est générée
- Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique
- Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
- Élimine le besoin d’utiliser et de valider une thermoscelleuse
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité (COC) |
| Type de bouchon | Auto-scellage |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Stérilisation à la vapeur |
| Comprend | Point indicateur de vapeur |
| Matériau | Tyvek |
| Stérilité | Non stérile |
| Sans latex | Oui |
| Quantité | 25/sac, 500/caisse. |
| Dimensions (L x l) | 3,5 x 8 po |
| Longueur (impériale) | 3,5 in |
| Largeur (impériale) | 8 in |
| Type de produit | Sachet pour autoclave |
| Longueur (métrique) | 8.9 cm |
| Largeur (métrique) | 20.3 cm |
| Afficher plus Afficher moins |