Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachets pour stérilisation à la vapeur en Tyvek™ auto-scellants
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 17787827 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
3,5 x 8 po
35,25 x 16 in
6 x 2 in
6 x 3 in
8 x 3 in
8 x 3,5 in
8 x 6,125 in
9 x 2,5 in
10 x 5 in
10 x 8 in
12 x 6 in
13 x 7 in
15 x 4 in
15 x 8,125 in
18 x 8 in
22 x 4 in
28 x 6 in
32 x 6 in
34 x 8 in
35 x 6 in
4 x 15 in
5 x 10 po
6 x 35 po
8 x 10 po
8 x 15 po
8 x 34 po
11 x 10 po
10 x 20 po
12 x 10 in
14 x 12 in
15 x 20 po
16 x 26 po
16 x 32 po
17 x 12 in
17 x 16 in
20 x 10,125 in
20 x 15 in
22 x 18 in
24 x 14 in
26 x 16 in
26 x 24 in
30 x 24 in
32 x 16 in
35 x 24 in
Conditionnement:
1000 pièces
250 pièces
500 pièces
44 product options available for selection
Product selection table with 44 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
17787827 8 x 6,125 in 500 pièces
17841701 3,5 x 8 po 500 pièces
17851701 4 x 15 in 500 pièces
17861701 5 x 10 po 500 pièces
17707827 6 x 2 in 1000 pièces
17727827 6 x 3 in 1000 pièces
17861711 6 x 35 po 250 pièces
17737827 8 x 3 in 500 pièces
17747827 8 x 3,5 in 500 pièces
17871701 8 x 10 po 500 pièces
17881701 8 x 15 po 500 pièces
17891701 8 x 34 po 500 pièces
17717827 9 x 2,5 in 1000 pièces
17777827 10 x 5 in 500 pièces
17747837 10 x 8 in 500 pièces
17801711 11 x 10 po 500 pièces
17811711 10 x 20 po 500 pièces
17797827 12 x 6 in 500 pièces
17787837 12 x 10 in 500 pièces
17737837 13 x 7 in 500 pièces
17707847 14 x 12 in 500 pièces
17757827 15 x 4 in 500 pièces
17757837 15 x 8,125 in 500 pièces
17831711 15 x 20 po 500 pièces
17841711 16 x 26 po 500 pièces
17851711 16 x 32 po 250 pièces
17717847 17 x 12 in 500 pièces
17747847 17 x 16 in 500 pièces
17767837 18 x 8 in 500 pièces
17797837 20 x 10,125 in 500 pièces
17737847 20 x 15 in 500 pièces
17767827 22 x 4 in 500 pièces
17750368 22 x 18 in 500 pièces
17727847 24 x 14 in 500 pièces
17757847 26 x 16 in 500 pièces
17777847 26 x 24 in 250 pièces
17707837 28 x 6 in 500 pièces
17760368 30 x 24 in 250 pièces
17717837 32 x 6 in 500 pièces
17740368 32 x 16 in 250 pièces
17777837 34 x 8 in 500 pièces
17727837 35 x 6 in 500 pièces
17787847 35 x 24 in 250 pièces
17767847 35,25 x 16 in 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 44 options available.
44 options
Code produit 17787827 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur BBMGTVKSS0608
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Auto-adhésif Tyvek™ Les sachets de stérilisation à la vapeur constituent une excellente barrière contre la contamination microbienne.
  • Grand choix pour les pièces d’équipement lourdes, à bords tranchants ou pour les emballages nécessitant une désinfection de surface après stérilisation
  • Le film flexible en Tyvek™ DuPont / PE est non pelucheux, résistant à l’humidité et aux perforations, extrêmement résistant et conçu pour être autoclavé
  • Le côté en Tyvek™ offre une grande respirabilité tout en offrant une excellente barrière contre la contamination microbienne
  • Le côté film transparent offre une excellente clarté, ainsi que solidité et durabilité
  • Ces sachets sont dotés d’une bande adhésive de qualité médicale pour un auto-scellage pratique
  • Chaque sachet est doté d’un indicateur de procédé de classe A, qui passe du rose au brun foncé lorsqu’il est exposé à la vapeur
  • Lorsque les joints pelables sont ouverts, pratiquement aucune particule en suspension dans l’air n’est générée
  • Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Élimine le besoin d’utiliser et de valider une thermoscelleuse
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Certificat de conformité (COC)
Type de bouchon Auto-scellage
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Quantité 500/paquet
Dimensions (L x l) 8 x 6,125 in
Longueur (impériale) 8 in
Largeur (impériale) 6 in
Type de produit Sachet pour autoclave
Longueur (métrique) 20.3 cm
Largeur (métrique) 15.2 cm