Learn More
Keystone Cleanroom Products Auto-scellant 1073B Tyvek™ Sac pour autoclave avec indicateur de vapeur, de 33 à 46 cm de large
GREENER_CHOICE
Code produit 17798347 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
18 in
22 in
24 in
26 in
28 in
30 in
35 in
36 in
40 in
42 in
44 in
68 in
Largeur (impériale):
14 in
15 in
16 in
18 in
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Largeur (impériale) unitSize
17798347 40 in 18 in 50 pièces
17728337 22 in 14 in 100 pièces
17738337 28 in 14 in 100 pièces
17748337 42 in 14 in 50 pièces
17768337 18 in 15 in 100 pièces
17788337 24 in 16 in 100 pièces
17798337 26 in 16 in 100 pièces
17708347 30 in 16 in 100 pièces
17718347 35 in 16 in 50 pièces
17728347 36 in 16 in 50 pièces
17738347 44 in 16 in 50 pièces
17748347 22 in 18 in 50 pièces
17758347 24 in 18 in 50 pièces
17768347 26 in 18 in 50 pièces
17778347 30 in 18 in 50 pièces
17788347 36 in 18 in 50 pièces
17708357 68 in 18 in 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 17798347 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur COVMGTVKUB18X40SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    642.00€
    594.53€ / 50 pièces
    Économisez 47.47€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le 1073B auto-scellant Tyvek™ Le sac pour autoclave avec indicateur de vapeur, d'une largeur de 13 à 18 in, est conçu pour la stérilisation à la vapeur des pièces de rechange des équipements pharmaceutiques. Ces sachets sont fermés via le système de fermeture auto-scellant pratique et robuste.
  • Conçu pour la stérilisation à la vapeur
  • Qualité médicale Tyvek™ des deux côtés pour une aération maximale pendant la stérilisation
  • Indicateur de vapeur intégré
  • Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
  • La fermeture auto-scellante est rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
  • Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
  • Barrière microbienne supérieure
  • Certificats de conformité inclus dans l'envoi
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité COC
Type de bouchon Auto-scellage
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
À utiliser avec (équipement) Sachet pour autoclave
Comprend Indicateur de stérilisation à la vapeur
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Taux de transmission de vapeur d’humidité Sachet pour autoclave
Nbre par carton Sachet pour autoclave
Nb par paquet Sachet pour autoclave
Conditionnement externe Sachet pour autoclave
Conditionnement interne protecteur Sachet pour autoclave
Quantité Sachet pour autoclave
Résistant à Sachet pour autoclave
Dimensions Sachet pour autoclave
Méthode de stérilisation Sachet pour autoclave
Plage de températures (impériale) Sachet pour autoclave
Plage de températures (métrique) Sachet pour autoclave
Épaisseur (impériale) Sachet pour autoclave
Dimensions (L x l) Sachet pour autoclave
Longueur (impériale) 40 in
Largeur (impériale) 18 in
Diamètre (impériale) Sachet pour autoclave
Diamètre (métrique) Sachet pour autoclave
Type de produit Sachet pour autoclave
Capacité (impériale) 662,4 oz.
Capacité (métrique) 19,6 L
Longueur (métrique) 101,6 cm
Largeur (métrique) 45,7 cm
Épaisseur (métrique) Sachet pour autoclave