Learn More
- Home
- Products
- Stérilisateurs et autoclaves
- Sacs autoclavables
- Keystone Cleanroom Products Auto-scellant 1421B Tyvek™ Sac pour autoclave avec indicateur de vapeur, 13 à 22 in. Large
Keystone Cleanroom Products Auto-scellant 1421B Tyvek™ Sac pour autoclave avec indicateur de vapeur, 13 à 22 in. Large
Code produit 30019994
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
4 x 16 po
12 x 16 po
14 x 14 in
16 x 14 po
16 x 16 in
18 x 14 in
20 x 14 in
20 x 16 in
20 x 18 in
20 x 20 in
24 x 14 in
24 x 16 in
24 x 18 in
24 x 20 in
24 x 22 po
26 x 14 in
26 x 15 po
30 x 16 in
30 x 18 in
30 x 20 in
32 x 16 in
32 x 18 in
32 x 20 in
36 x 14 in
36 x 16 in
36 x 18 in
36 x 20 in
38 x 14 in
38 x 16 in
40 x 14 in
40 x 18 in
40 x 20 in
43 x 15 in
44 x 16 in
44 x 20 in
46 x 20 in
48 x 14 in
48 x 16 in
48 x 18 in
48 x 20 in
54 x 18 in
70 x 18 in
Conditionnement:
250 pièces
42 product options available for selection
| Code produit | Dimensions (L x l) | unitSize |
|---|---|---|
| 30019994 | 26 x 15 po | 250 pièces |
| 30020002 | 32 x 18 in | 250 pièces |
| 30020007 | 43 x 15 in | 250 pièces |
| 30020011 | 46 x 20 in | 250 pièces |
| 30020017 | 36 x 14 in | 250 pièces |
| 30020020 | 70 x 18 in | 250 pièces |
| 30020047 | 44 x 16 in | 250 pièces |
| 30020055 | 30 x 18 in | 250 pièces |
| 30020060 | 32 x 16 in | 250 pièces |
| 30020062 | 4 x 16 po | 250 pièces |
| 30020074 | 24 x 18 in | 250 pièces |
| 30020080 | 20 x 14 in | 250 pièces |
| 30020089 | 38 x 14 in | 250 pièces |
| 30020091 | 24 x 20 in | 250 pièces |
| 30020102 | 48 x 20 in | 250 pièces |
| 30020107 | 48 x 14 in | 250 pièces |
| 30020118 | 36 x 18 in | 250 pièces |
| 30020120 | 16 x 16 in | 250 pièces |
| 30020122 | 18 x 14 in | 250 pièces |
| 30020142 | 20 x 18 in | 250 pièces |
| 30020144 | 30 x 16 in | 250 pièces |
| 30020152 | 20 x 16 in | 250 pièces |
| 30020154 | 48 x 18 in | 250 pièces |
| 30020163 | 16 x 14 po | 250 pièces |
| 30020176 | 36 x 20 in | 250 pièces |
| 30020187 | 24 x 14 in | 250 pièces |
| 30020191 | 12 x 16 po | 250 pièces |
| 30020199 | 14 x 14 in | 250 pièces |
| 30020209 | 40 x 18 in | 250 pièces |
| 30020235 | 24 x 22 po | 250 pièces |
| 30020256 | 54 x 18 in | 250 pièces |
| 30020258 | 30 x 20 in | 250 pièces |
| 30020259 | 26 x 14 in | 250 pièces |
| 30020287 | 36 x 16 in | 250 pièces |
| 30020324 | 32 x 20 in | 250 pièces |
| 30020327 | 40 x 14 in | 250 pièces |
| 30020348 | 24 x 16 in | 250 pièces |
| 30020352 | 48 x 16 in | 250 pièces |
| 30020375 | 20 x 20 in | 250 pièces |
| 30020377 | 44 x 20 in | 250 pièces |
| 30020380 | 40 x 20 in | 250 pièces |
| 30020385 | 38 x 16 in | 250 pièces |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
30019994
Fournisseur
Keystone Cleanroom Products
Code fournisseur
6STK1526SS
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
2705.00€
2440.88€ / 250 pièces
Économisez 264.12€
9% de réduction
Expédition estimée: 12-11-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
2440.87 EUR valable jusqu'au 2026-08-14
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28007" pour bénéficier de cette offre.
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "28007" pour bénéficier de cette offre.
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Conçu pour la stérilisation à la vapeur
- Tyvek™ des deux côtés pour une respirabilité maximale pendant la stérilisation
- Indicateur de vapeur intégré
- Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique
- Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
- Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
- La fermeture auto-scellante est rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
- Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement
- Résiste aux déchirures et aux perforations
- Barrière microbienne supérieure
- Certificats de conformité envoyés à l’expédition
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Certificat de conformité (COC) |
| Type de bouchon | Auto-scellage |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Stérilisation à la vapeur |
| À utiliser avec (équipement) | Équipements et composants pharmaceutiques |
| Comprend | Indicateur de stérilisation à la vapeur |
| Matériau | Tyvek |
| Stérilité | Non stérile |
| Plage de températures (impériale) | Jusqu’à 250°F |
| Plage de températures (métrique) | Jusqu’à 125°C |
| Épaisseur (impériale) | 5,3 mil |
| Dimensions (L x l) | 26 x 15 po |
| Longueur (impériale) | 26 in |
| Largeur (impériale) | 15 in |
| Type de produit | Sachet pour autoclave |
| Capacité (impériale) | 2,8 gal |
| Capacité (métrique) | 10.6 L |
| Longueur (métrique) | 66 cm |
| Largeur (métrique) | 38 cm |
| Épaisseur (métrique) | 0.13 mm |
| Afficher plus Afficher moins |