Learn More
Keystone Cleanroom Products Auto-scellant 1421B Tyvek™ Sac pour autoclave avec indicateur de vapeur, 13 à 22 in. Large
Code produit 30020385 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
4 x 16 po
12 x 16 po
14 x 14 in
16 x 14 po
16 x 16 in
18 x 14 in
20 x 14 in
20 x 16 in
20 x 18 in
20 x 20 in
24 x 14 in
24 x 16 in
24 x 18 in
24 x 20 in
24 x 22 po
26 x 14 in
26 x 15 po
30 x 16 in
30 x 18 in
30 x 20 in
32 x 16 in
32 x 18 in
32 x 20 in
36 x 14 in
36 x 16 in
36 x 18 in
36 x 20 in
38 x 14 in
38 x 16 in
40 x 14 in
40 x 18 in
40 x 20 in
43 x 15 in
44 x 16 in
44 x 20 in
46 x 20 in
48 x 14 in
48 x 16 in
48 x 18 in
48 x 20 in
54 x 18 in
70 x 18 in
Conditionnement:
250 pièces
42 product options available for selection
Product selection table with 42 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
30020385 38 x 16 in 250 pièces
30019994 26 x 15 po 250 pièces
30020002 32 x 18 in 250 pièces
30020007 43 x 15 in 250 pièces
30020011 46 x 20 in 250 pièces
30020017 36 x 14 in 250 pièces
30020020 70 x 18 in 250 pièces
30020047 44 x 16 in 250 pièces
30020055 30 x 18 in 250 pièces
30020060 32 x 16 in 250 pièces
30020062 4 x 16 po 250 pièces
30020074 24 x 18 in 250 pièces
30020080 20 x 14 in 250 pièces
30020089 38 x 14 in 250 pièces
30020091 24 x 20 in 250 pièces
30020102 48 x 20 in 250 pièces
30020107 48 x 14 in 250 pièces
30020118 36 x 18 in 250 pièces
30020120 16 x 16 in 250 pièces
30020122 18 x 14 in 250 pièces
30020142 20 x 18 in 250 pièces
30020144 30 x 16 in 250 pièces
30020152 20 x 16 in 250 pièces
30020154 48 x 18 in 250 pièces
30020163 16 x 14 po 250 pièces
30020176 36 x 20 in 250 pièces
30020187 24 x 14 in 250 pièces
30020191 12 x 16 po 250 pièces
30020199 14 x 14 in 250 pièces
30020209 40 x 18 in 250 pièces
30020235 24 x 22 po 250 pièces
30020256 54 x 18 in 250 pièces
30020258 30 x 20 in 250 pièces
30020259 26 x 14 in 250 pièces
30020287 36 x 16 in 250 pièces
30020324 32 x 20 in 250 pièces
30020327 40 x 14 in 250 pièces
30020348 24 x 16 in 250 pièces
30020352 48 x 16 in 250 pièces
30020375 20 x 20 in 250 pièces
30020377 44 x 20 in 250 pièces
30020380 40 x 20 in 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 42 options available.
42 options
Code produit 30020385 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur 6STK1638SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3040.00€
    2743.12€ / 250 pièces
    Économisez 296.88€
    9% de réduction
Expédition estimée: 08-03-2027
Le 1421B auto-scellant Tyvek™ Le sac pour autoclave avec indicateur de vapeur est conçu pour la stérilisation à la vapeur des pièces de rechange des équipements pharmaceutiques. Ces sachets sont fermés via le système de fermeture auto-scellant pratique et robuste.
  • Conçu pour la stérilisation à la vapeur
  • Tyvek™ des deux côtés pour une respirabilité maximale pendant la stérilisation
  • Indicateur de vapeur intégré
  • Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
  • La fermeture auto-scellante est rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
  • Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
  • Barrière microbienne supérieure
  • Certificats de conformité envoyés à l’expédition
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Certificat de conformité (COC)
Type de bouchon Auto-scellage
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
À utiliser avec (équipement) Équipements et composants pharmaceutiques
Comprend Indicateur de stérilisation à la vapeur
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Plage de températures (impériale) Jusqu’à 250°F
Plage de températures (métrique) Jusqu’à 125°C
Épaisseur (impériale) 5,3 mil
Dimensions (L x l) 38 x 16 in
Longueur (impériale) 38 in
Largeur (impériale) 16 in
Type de produit Sachet pour autoclave
Capacité (impériale) 4,45 gal
Capacité (métrique) 16.9 L
Longueur (métrique) 97 cm
Largeur (métrique) 41 cm
Épaisseur (métrique) 0.13 mm