Learn More
Keystone Cleanroom Products Auto-obturant 1422A Tyvek™ Sac pour autoclave avec indicateur de vapeur, de 48 à 61 cm de large
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 17758067 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (impériale):
20 in
24 in
30 in
32 in
36 in
40 in
44 in
46 in
48 in
52 in
62 in
Largeur (impériale):
20 in
22 in
24 in
Conditionnement:
250 pièces
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Largeur (impériale) unitSize
17758067 20 in 20 in 250 pièces
17788067 24 in 20 in 250 pièces
17718077 30 in 20 in 250 pièces
17738077 32 in 20 in 250 pièces
17758077 36 in 20 in 250 pièces
17778077 40 in 20 in 250 pièces
17798077 44 in 20 in 250 pièces
17718087 46 in 20 in 250 pièces
17738087 48 in 20 in 250 pièces
17758087 24 in 22 in 250 pièces
17798087 30 in 24 in 250 pièces
17738097 36 in 24 in 250 pièces
17758097 40 in 24 in 250 pièces
17798097 48 in 24 in 250 pièces
17708107 52 in 24 in 250 pièces
17728107 62 in 24 in 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Code produit 17758067 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur BGT2A2020SS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le 1422A auto-obturant Tyvek™ Le sac pour autoclave avec indicateur de vapeur, d'une largeur de 19 à 24 in, est conçu pour la stérilisation à la vapeur des pièces de rechange des équipements pharmaceutiques. Ces sachets sont fermés via le système de fermeture auto-scellant pratique et robuste.
  • Conçu pour la stérilisation à la vapeur
  • Tyvek™ des deux côtés pour une respirabilité maximale pendant la stérilisation
  • Indicateur de vapeur intégré
  • Recommandé pour la stérilisation de l’équipement pharmaceutique
  • Fabriqués et conditionnés dans un environnement de salle blanche contrôlé
  • Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
  • La fermeture auto-scellante est rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
  • Crée un niveau de protection secondaire lors de la présentation aseptique de l’équipement
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
  • Barrière microbienne supérieure
  • Certificats de conformité envoyés à l’expédition
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité COC
Type de bouchon Auto-scellage
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Stérilisation à la vapeur
À utiliser avec (équipement) Équipements et composants pharmaceutiques
Comprend Indicateur de stérilisation à la vapeur
Matériau Tyvek
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Taux de transmission de vapeur d’humidité Sachet pour autoclave
Nbre par carton Sachet pour autoclave
Nb par paquet Sachet pour autoclave
Conditionnement externe Sachet pour autoclave
Conditionnement interne protecteur Sachet pour autoclave
Quantité Sachet pour autoclave
Résistant à Sachet pour autoclave
Dimensions Sachet pour autoclave
Méthode de stérilisation Sachet pour autoclave
Plage de températures (impériale) Sachet pour autoclave
Plage de températures (métrique) Sachet pour autoclave
Épaisseur (impériale) Sachet pour autoclave
Dimensions (L x l) Sachet pour autoclave
Longueur (impériale) 20 in
Largeur (impériale) 20 in
Diamètre (impériale) Sachet pour autoclave
Diamètre (métrique) Sachet pour autoclave
Type de produit Sachet pour autoclave
Capacité (impériale) 380 oz.
Capacité (métrique) 11,2 L
Longueur (métrique) 50,8 cm
Largeur (métrique) 50,8 cm
Épaisseur (métrique) Sachet pour autoclave