Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachets pour autoclave en BHD auto-scellants
Code produit 17788197 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
56 x 41 cm
66 x 56 cm
66 x 66 cm
81 x 71 cm
97 x 15 cm
102 x 20 cm
102 x 30,5 cm
112 x 20 cm
117 x 66 cm
122 x 41 cm
102 x 102 cm
117 x 112 cm
122 x 112 cm
147 x 147 cm
Capacité (métrique):
6,2 L
8,7 L
9,5 L
14 L
15 L
18 L
20 L
24 L
32 L
43 L
55 L
57 L
91 L
Conditionnement:
100 pièces
50 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Capacité (métrique) Conditionnement
17788197 97 x 15 cm 6,2 L 100 pièces
17798197 102 x 20 cm 8,7 L 100 pièces
17788207 102 x 102 cm 43 L 50 pièces
17798207 117 x 112 cm 55 L 50 pièces
17708217 122 x 112 cm 57 L 50 pièces
17718217 147 x 147 cm 91 L 50 pièces
17728207 56 x 41 cm 9,5 L 100 pièces
17708207 112 x 20 cm 9,5 L 100 pièces
17718207 102 x 30,5 cm 14 L 100 pièces
17748207 66 x 56 cm 15 L 100 pièces
17758207 66 x 66 cm 18 L 100 pièces
17738207 122 x 41 cm 20 L 50 pièces
17778207 81 x 71 cm 24 L 100 pièces
17768207 117 x 66 cm 32 L 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 17788197 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur BNW0638SS2P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1670.00€
    1628.27€ / 100 pièces
    Économisez 41.73€
    2% de réduction
Expédition estimée: 08-03-2027
Peut être utilisé comme sac intérieur ou extérieur pour la stérilisation à la vapeur des pièces de rechange pharmaceutiques.
  • Conçu pour la stérilisation à la vapeur
  • Fabriqué et emballé dans des conditions contrôlées ISO 8 environnements de salle blanche
  • Élimine le besoin de couper les matériaux et d’utiliser de l’adhésif pour autoclave
  • Rapide et uniforme pour la zone de préparation de l’équipement
  • Réduit les coûts de main d’œuvre
  • Résiste aux déchirures et aux perforations
  • Barrière antimicrobienne efficace à 2 couches (chaque couche 59,7 g/ m² )
  • Autoclavable jusqu'à 135 °C
  • Amélioration significative du processus par rapport à l'emballage avec Bio-Shield papier
  • Certificats de conformité envoyés avec l’envoi
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité CoC
Type de bouchon Auto-scellage
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Emballage pour stérilisation à la vapeur
À utiliser avec (équipement) Équipement de production pharmaceutique
Comprend Indicateur de vapeur
Matériau Cellulose
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Épaisseur (impériale) 5,30 mil
Dimensions (L x l) 97 x 15 cm
Longueur (impériale) 38 in
Largeur (impériale) 6 in
Type de produit Sachet pour autoclave
Capacité (impériale) 1,64 gal.
Capacité (métrique) 6,2 L
Longueur (métrique) 97 cm
Largeur (métrique) 15 cm