Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachet pelable auto-scellant pour stérilisation, papier/film transparent de qualité médicale, avec indicateur de vapeur
Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Description
- S'ouvre facilement
- Joints d'étanchéité d'usine à triple soudure
- Système de fermeture auto-scellante pratique et rapide
- Papier de qualité médicale résistant, indéchirable et solide
- De bonnes propriétés de barrière empêchent la pénétration microbienne
- Emballé individuellement dans des sachets en polyéthylène scellés et étiquetés avec le numéro de lot de fabrication
- Date de fabrication sur l'étiquette pour une traçabilité complète
Spécification
Spécification
| Poids de base | 60 gsm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | CoC |
| Type de bouchon | Auto-scellage |
| Couleur | Transparent, blanc |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (application) | Stérilisation à la perfusion |
| Matériau | Papier de grade médical |
| Stérilité | Non stérile |
| Sans latex | Oui |
| Afficher plus |