Learn More
Keystone Cleanroom Products Sachet pelable auto-scellant pour stérilisation, papier/film transparent de qualité médicale, avec indicateur de vapeur
Code produit 30090007 Tous les produits Keystone Cleanroom Products Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
474 mm
510 mm
560 mm
Largeur (métrique):
320 mm
380 mm
460 mm
Conditionnement:
500 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
30090007 560 mm 460 mm 500 pièces
30090009 474 mm 320 mm 500 pièces
30089999 510 mm 380 mm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30090007 Fournisseur Keystone Cleanroom Products Code fournisseur PPSS18X22CF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    472.40€
    381.71€ / 500 pièces
    Économisez 90.69€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 25-01-2027
Sachets de stérilisation à la vapeur auto-scellants conçus pour les cycles d'autoclave.
  • S'ouvre facilement
  • Joints d'étanchéité d'usine à triple soudure
  • Système de fermeture auto-scellante pratique et rapide
  • Papier de qualité médicale résistant, indéchirable et solide
  • De bonnes propriétés de barrière empêchent la pénétration microbienne
  • Emballé individuellement dans des sachets en polyéthylène scellés et étiquetés avec le numéro de lot de fabrication
  • Date de fabrication sur l'étiquette pour une traçabilité complète
Spécification
Poids de base 60 gsm
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité CoC
Type de bouchon Auto-scellage
Couleur Transparent, blanc
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Stérilisation à la perfusion
Matériau Papier de grade médical
Stérilité Non stérile
Sans latex Oui
Nbre par carton 500/Cs.
Plage de températures (métrique) 121°C à 135°C
Longueur (impériale) 22 in
Largeur (impériale) 18 in
Type de produit Sac de stérilisation
Longueur (métrique) 560 mm
Largeur (métrique) 460 mm