Learn More
Globe Scientific Tubes de transport stériles autoportants avec bouchon à vis attaché
Code produit 31922855 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 mL
10 mL
Conditionnement:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31922855 5 mL 500 pièces
31922735 10 mL 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31922855 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 6101S
Expédition estimée: 11-01-2027
Conçu pour le stockage et le transport sécurisés de matériaux biologiques.
  • Les tubes sont fabriqués en polypropylène
  • Avec graduations moulées
  • Autoportant avec fond conique
  • Les tubes transparents permettent une vision dégagée des échantillons
  • Étanches à l’éclatement et peuvent être exposées à des températures glaciales
  • Les bouchons à vis en polyéthylène résistants aux fuites peuvent être retirés ou scellés en un seul tour
Spécification
Couleur de bouchon Blanc
Autoclavable Autoclavable (flacon uniquement)
Capacité (métrique) 5 mL
Forme du fond Conical (Self-standing)
Matériau Polypropylène
Graduations 1 à 5 ml
Comprend Bouchon à vis blanc
Modèle Tube de transport autonome
Stérilité Stérile
Jetable Usage unique
Graduated Oui
Matériau du bouchon Polyéthylène
Hauteur (métrique) 56 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Transport Tube (Self-Standing)
Pastille de marquage Alvéolé