Learn More
Globe Scientific Tube de transport autoportant avec bouchon à vis et cuillère
Code produit 31922534 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Polystyrène
Conditionnement:
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
31922534 Polypropylène 500 pièces
31922258 Polystyrène 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31922534 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 109120
Modernisez vos essentiels de laboratoire avec Globe Scientific
Utilisez le code promo 27959
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 05-01-2027
Semelle non graduée avec jupe
  • Non stérile
  • Non diplômés
  • Matériau du bouchon : Polypropylène (PP)
  • Matériau de la cuillère : Polystyrène (PS)
  • Fond conique avec jupe
  • Dimensions du tube : 25 x 90 mm
  • Dimensions avec capuchon : 30 x 94 mm
Spécification
Type de produit Tube de transport
Couleur Transparente
Comprend Bouchon à vis avec cuillère
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) 30 mL