Learn More
Globe Scientific Self-Standing Transport Tube with Screw Cap and Spoon
Description
- Non-sterile
- Non-graduated
- Cap material: Polypropylene (PP)
- Spoon material: Polystyrene (PS)
- Conical bottom with skirt
- Dimensions of tube: 25 x 90mm
- Dimensions with cap: 30 x 94mm
Spécification
Spécification
| Type de produit | Transport Tube |
| Couleur | Transparent |
| Comprend | Screw cap with spoon |
| Matériau | Polystyrene |
| Volume (métrique) | 30 mL |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?