Learn More
Globe Scientific Tubes de transport autonomes
Code produit 31922703 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31922703 10 mL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31922703 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 6102B
Expédition estimée: 04-01-2027
Globe Scientific Inc. Tubes de transport autoportants avec bouchons à vis étanches
  • Conçu pour le stockage et le transport sécurisés de matériaux biologiques
  • Les flacons transparents en polypropylène (PP) permettent une vision dégagée de l’échantillon
  • Les fioles sont à l’épreuve des éclats et peuvent être exposées à des températures de congélation
  • Les bouchons à vis résistants à la fuite peuvent être retirés ou scellés d’un seul tour
Spécification
Couleur Naturel
Couleur de bouchon Bleu
Autoclavable Autoclavable (flacon uniquement)
Capacité (métrique) 10 mL
Forme du fond Conical (Self-standing)
Matériau Polypropylène
Modèle Base de la jupe
Stérilité Non stérile
Graduated Yes
Matériau du bouchon Polyéthylène
Hauteur (métrique) 92 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Transport Tube (Self-Standing)