Description
- Les fioles transparentes en polypropylène (PP) permettent une vue dégagée de l’échantillon
- Les fioles sont étanches et peuvent être exposées à des températures de gel
- Ils sont équipés de bouchons à vis résistants aux fuites qui peuvent être retirés ou scellés en un seul tour
Spécification
Spécification
| Couleur | Ambré |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (métrique) | 5 mL |
| Forme du fond | Conique, autonome |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type de filetage | Externe |
| Stérilité | Non stérile |
| Graduated | Oui |
| Bouchon inclus | Oui |
| Type de produit | Tube de transport (autonome) |