Learn More
Globe Scientific Tubes de transport autonomes avec bouchon à vis séparé
Sfoglia Tutto Globe Scientific ProdottiDescrizione
- Les tubes sont fabriqués en polypropylène
- Avec graduations moulées
- Autoportant avec fond conique
- Les tubes transparents permettent une vision dégagée des échantillons
- Étanches à l’éclatement et peuvent être exposées à des températures glaciales
- Les bouchons à vis en polyéthylène résistants aux fuites peuvent être retirés ou scellés en un seul tour
Specifica
Specifica
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Autoclavable | Autoclavable (flacon uniquement) |
| Capacité (métrique) | 10 mL |
| Forme du fond | Conical (Self-standing) |
| Matériau | Polypropylène |
| Type de filetage | External |
| Graduations | 1 à 10 ml |
| Comprend | Capsule à vis verte |
| Modèle | Tube de transport autonome |
| Stérilité | Non stérile |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?