Learn More
Globe Scientific Tubes de transport autonomes avec bouchon à vis séparé
Shop All Globe Scientific ProductsDescription
- Les tubes sont fabriqués en polypropylène
- Avec graduations moulées
- Autoportant avec fond conique
- Les tubes transparents permettent une vision dégagée des échantillons
- Étanches à l’éclatement et peuvent être exposées à des températures glaciales
- Les bouchons à vis en polyéthylène résistants aux fuites peuvent être retirés ou scellés en un seul tour
Specifications
Specifications
| Couleur de bouchon | Bleu |
| Autoclavable | Autoclavable (flacon uniquement) |
| Capacité (métrique) | 5 mL |
| Forme du fond | Conical (Self-standing) |
| Matériau | Polypropylène |
| Graduations | 1 à 5 ml |
| Comprend | Bouchon à vis bleu |
| Modèle | Tube de transport autonome |
| Stérilité | Non stérile |
| Jetable | Usage unique |
| Show More |