Learn More
Greiner Bio-One Semi-micro/Macro Cuvettes
Code produit 13032053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Cuve semi-micro
Cuve type macro
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
13032053 Cuve type macro -
10732752 Cuve semi-micro 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13032053 Fournisseur Greiner Bio-One Code fournisseur 614101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.36€
    103.53€ / 1000 pièces
    Économisez 8.83€
    7% de réduction
Expédition estimée: 17-11-2026
Idéal pour la détermination enzymatique. Greiner Bio-One Les cuvettes semi-micro/macro sont fabriquées en polystyrène cristallin.
  • Non-sterile
  • Material: Crystal clear polystyrene
  • Minimal light scatter with high transmission
  • Thin walls enable rapid and uniform tempering that is helpful for enzymatic determinations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Stérilité Non-sterile
Type Cuve type macro
Capacité (métrique) 4 mL
Matériau Polystyrene
Longueur (métrique) 10mm
Quantité 1000/Cs.
Longueur du trajet optique 10 mm
Wavelength Range De 340 à 900 nm
Hauteur (métrique) 45 mm
À utiliser avec (équipement) Spectrophotometer
Largeur (métrique) 10 mm
À utiliser avec (application) Spectrophotometry
Forme Rectangle
Diamètre (métrique) 12 mm
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic, sauf indication contraire