Learn More
Chlorhydrate de semi-carbazide, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10265230 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10265230 100 g Flacon en plastique 100g
10061410 500 g Flacon en plastique 500g
11652209 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10265230 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 132641000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.60€
    32.65€ / 100g
    Économisez 2.95€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 563-41-7 | CH6ClN3O | 111.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 563-41-7
Formule moléculaire CH6ClN3O
Poids moléculaire (g/mol) 111.53
Numéro MDL MFCD00013009
Clé InChI XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme semicarbazide hydrochloride, aminourea hydrochloride, semicarbazide hcl, hydrazinecarboxamide hydrochloride, hydrazinecarboxamide, monohydrochloride, semicarbazide chloride, amidourea hydrochloride, carbamylhydrazine hydrochloride, semicarbazide monohydrochloride, semicarbazide, monohydrochloride
CID PubChem 11236
ChEBI CHEBI:82532
Nom IUPAC amino-urée ; chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].NNC(N)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Semicarbazide hydrochloride
Point de fusion 170.0°C to 178.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2NCONHNH2·HCl
Quantité 100 g
Beilstein 03,98
Fieser 01,1000; 15,284
Merck Index 15,8583
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless
Poids de la formule 111.53
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline et/ou morceaux