Learn More
Chlorhydrate de semi-carbazide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11489143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489143 100 g 100g
11499143 500 g 500g
11409153 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11489143 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11668.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Substrat d‘uréase et inhibiteur de MAO
Semicarbazide hydrochloride is used as urease substrate and MAO inhibitor. Derivatizing agent for carbonyl compounds as their semicarbazones which produces crystalline compounds with characteristic melting points. Also used in heterocyclic synthesis. Semicarbazone formation has been used to separate carbonyl compounds from mixtures by adsorption onto silica gel from a hydrocarbon solution. Regeneration is by hydrolysis with oxalic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de semi-carbazide est utilisé comme substrat uréase et inhibiteur de MAO. L’agent de dérivation pour les composés carbonylés comme leurs semi-carbazones qui produit des composés cristallins avec des points de fusion caractéristiques. Également utilisé dans la synthèse hétérocyclique. La formation de semi-carbazone a été utilisée pour séparer les composés carbonylés des mélanges par adsorption sur le gel de silice d’une solution d’hydrocarbures. La régénération se fait par hydrolyse avec de l’acide oxalique.
Solubilité
Soluble dans l’eau (>100 g/l).
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 563-41-7
Formule moléculaire CH6ClN3O
Poids moléculaire (g/mol) 111.53
Numéro MDL MFCD00013009
Clé InChI XHQYBDSXTDXSHY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme semicarbazide hydrochloride, aminourea hydrochloride, semicarbazide hcl, hydrazinecarboxamide hydrochloride, hydrazinecarboxamide, monohydrochloride, semicarbazide chloride, amidourea hydrochloride, carbamylhydrazine hydrochloride, semicarbazide monohydrochloride, semicarbazide, monohydrochloride
CID PubChem 11236
ChEBI CHEBI:82532
Nom IUPAC hydrogen aminourea chloride
SMILES [H+].[Cl-].NNC(N)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Semicarbazide hydrochloride
Point de fusion ∼176°C (decomposition)
Couleur Blanc
pH 1.5
Odeur Odorless
Formule linéaire H2NCONHNH·HCl
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 3593642
Merck Index 14,8444
Informations sur la solubilité Soluble in water (>100g/L).
Poids de la formule 111.53
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristalline