Learn More
Chlorhydrate de semi-carbazide, TRC
Code produit 30138132
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138132 5 g 5g
18070430 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30138132 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS2582005G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 563-41-7
Formule moléculaire C H5 N3 O . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 111.53
Synonyme Hydrazinecarboxamide, hydrochloride (1:1), Hydrazinecarboxamide, monohydrochloride (9CI), Semicarbazide, monohydrochloride (8CI), Aminourea hydrochloride, Hydrazinecarboxamide, hydrochloride, Semicarbazide chloride, Semicarbazide hydrochloride
Nom IUPAC amino-urée ; chlorhydrate
SMILES Cl.NNC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Semicarbazide hydrochloride
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/CH5N3O.ClH/c2-1(5)4-3;/h3H2,(H3,2,4,5);1H
Poids de la formule 111.0199
Pourcentage de pureté >95%