Learn More
Semperit™ Gants chirurgicaux en latex de caoutchouc naturel Sempermed™ Supreme
Code produit 10752391
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
6
8
Conditionnement:
50 paires
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
10752391 8 50 paires
15380404 6 50 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10752391 Fournisseur Semperit™ Code fournisseur 3000006094
Quantité Prix
1 122.75€ / 50 paires
6 110.50€ / 50 paires
En stock
Edge
Ajouter au panier
Gants chirurgicaux non poudrés, parfaits pour un double enfilage. Offrent une sécurité optimale et des propriétés tactiles idéales.
  • La doublure synthétique brevetée rend ces gants extrêmement faciles à enfiler.
  • Offrent une sensibilité tactile optimale.
  • Développés spécifiquement pour les exigences des salles d’opération, leur forme entièrement anatomique avec doigts incurvés correspond à une posture de la main naturelle et détendue.
Spécification
Certifications/Conformité EN 1041, EN 980, EN 455/3, ISO 15223
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Matériau Latex
Poudré Sans poudre
Dimensions 8
Stérilité Stérile
Épaisseur (métrique) 0,19 à 0,24 mm
Type de manchette de gant Roulé
Longueur (métrique) 280 mm