Learn More
Cole-Parmer™ Sensidyne™ 800885-111-2301 GilAir™ 5 Sampling Pump Kit
Code produit 11919928 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Débit:
0,75 à 3 l/min. (plage de faibles débits : entre 1 et 500 ml/min.)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Conditionnement
11919928 0,75 à 3 l/min. (plage de faibles débits : entre 1 et 500 ml/min.) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11919928 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 8627687
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Ensure accuracy in high flow ranges with pumps featuring automated constant flow control. Cole-Parmer™ Sensidyne™ GilAir™ 5 Sampling Pump Kit includes pump, air boss (bag fill adapter), tubing, tool kit, rechargeable NiCd battery; 230VAC charger; and filter cassette holder.
  • EMI/FRI protection prevents interference from plant operations
  • See-through inlet filter housing protects pumps from dirt and debris while allowing easy inspection
  • GilAir 5 is a double-diaphragm pump with a larger capacity battery to handle higher flow rates
  • Clock features run and hold functions
Spécification
Comprend Pump, Air Boss (Bag Fill Adapter), Tubing, Tool Kit, Rechargeable NiCd Battery, 230 VAC Charger, Filter Cassette Holder
Certifications/Conformité UL (class I, groups A, B, C, D; class II, groups E, F, G; Class III, div 1); CENELEC
Tension 230 VAC
Longueur totale (impériale) 2 in.
Longueur totale (métrique) 5.08 cm
Type de produit Air Sampling Pump
Débit 0,75 à 3 l/min. (plage de faibles débits : entre 1 et 500 ml/min.)
Hauteur totale (impériale) 4 in.
Hauteur totale (métrique) 10.16 cm
Largeur totale (impériale) 3043/64 in.
Largeur totale (métrique) 9.32 cm
Operating Temperature Range (English) 32° to 113°C
Operating Temperature Range (Metric) 0 to +40°C