Learn More
Thermo Scientific™ Plaque AST AVIAN1F Vet aviaire Sensititre™
Code produit 17287260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 / boîte
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17287260 10 / boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17287260 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur YAVIAN1F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    301.00€
    190.17€ / 10 pièces
    Économisez 110.83€
    36% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Effectuez des tests de sensibilité aux antibiotiques (AST) précis grâce à cette plaque pratique et économique contenant un panel d’antibiotiques spécifique aux oiseaux et aux volailles.
Effectuez des tests de sensibilité aux antibiotiques (AST) précis grâce à la plaque AST AVIAN1F aviaire Thermo Scientific™ Sensititre™ contenant un panel d’antibiotiques spécifique aux oiseaux et aux volailles.  La plaque AST AVIAN1F aviaire Sensititre fournit des résultats précis sur un seul format de plaque, réduisant ainsi les tests hors ligne et les tests supplémentaires.
Obtenez des résultats fiables et constants pour des isolats à Gram-positif et à Gram-négatif non exigeants d’origine vétérinaire grâce à la plaque AST AVIAN1F aviaire Sensititre.
  • La durée de vie étendue et le stockage à température ambiante permettent de supprimer les problèmes de contrôle des stocks.
  • Emballage individuel qui permet de tester une plaque à la fois sans gaspillage.
  • Contrôle inclus fournissant une assurance qualité immédiate de la méthodologie du test.
  • Options de lecture automatisée ou manuelle pour une flexibilité optimale.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits VersaTREK™ et Sensititre™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Agents antimicrobiens Divers
Code de l’antibiotique Various
Type de produit AST Plate
Classe d’organisme cible Non-fastidious, Gram-positive and Gram-negative Veterinary Isolates
Type de test Veterinary AST
Souches par plaque 1
Quantité 10 / boîte
Options de lecture Lecture automatique ou manuelle
Type d’échantillon One-Isolate, Avian
Espèces Avian