Learn More
Thermo Scientific™ Plaque AST GN6F pour Gram-négatif Sensititre™
Code produit 17869050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 / boîte
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17869050 10 / boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17869050 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur YGN6F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    313.00€
    214.00€ / 10 pièces
    Économisez 99.00€
    31% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Élargissez les tests de sensibilité aux antimicrobiens sur des organismes à Gram-négatif avec des plages conformes aux recommandations du CLSI Vet Companion Animal.
Réalisez des tests de sensibilité en toute confiance à l’aide d’antimicrobiens à Gram-négatif comprenant de la ceftazidime / avibactam et de la ceftolozane / tazobactam avec les plaques AST GN6F pour Gram-négatif Thermo Scientific™ Sensititre™. Répondez à vos besoins en formulation avec cette plaque de microdilution en bouillon pour les tests de sensibilité aux antimicrobiens, approuvée par la FDA et conforme aux normes CLSI. Obtenez une concentration minimale inhibitrice (CMI) à la fois pour éclairer les décisions de traitement ciblées pour les infections résistantes avec des options thérapeutiques limitées ou inexistantes et pour prendre en charge la gestion des antimicrobiens afin de préserver l’efficacité.
Réalisez des tests de sensibilité en toute confiance à l’aide d’antimicrobiens à Gram-négatif comprenant de la ceftazidime / avibactam et de la ceftolozane / tazobactam avec les plaques AST GN6F pour Gram-négatifs Thermo Scientific™ Sensititre™. Répondez à vos besoins en formulation avec cette plaque de microdilution en bouillon pour les tests de sensibilité aux antimicrobiens, approuvée par la FDA et conforme aux normes CLSI. Obtenez une concentration minimale inhibitrice (CMI) à la fois pour éclairer les décisions de traitement ciblées pour les infections résistantes avec des options thérapeutiques limitées ou inexistantes et pour prendre en charge la gestion des antimicrobiens afin de préserver l’efficacité.
Caractéristiques du produit
Élargissez vos options thérapeutiques en effectuant des tests de sensibilité comprenant de la ceftazidime / avibactam et de la ceftolozane / tazobactam sur des organismes à Gram-négatif grâce aux plaques AST GN6F pour Gram-négatifs Sensititre. Générez des données cliniques pertinentes, détectez les résistances émergentes et aidez à orienter une intervention thérapeutique rapide et précise en utilisant une microdilution en bouillon.
  • Précise : est conforme aux normes CLSI et de la FDA
  • Quantitative : les résultats de CMI précis facilitent la prise de décisions thérapeutiques éclairées
  • Efficace : l’excellente reproductibilité assure des résultats précis dès la première fois et réduit les tests et protocoles inutiles
  • Flexible : options de lecture automatisée, semi-automatisée ou manuelle pour une flexibilité optimale
  • Stockage simplifié : longue durée de conservation et stockage à température ambiante qui simplifient la gestion de stocks
Le système Sensititre est leader en solutions AST offrant des options de test flexibles et personnalisables pour des laboratoires de toutes les tailles.
  • Évolutive : options d’instruments flexibles conçues pour être modulaires afin de répondre aux besoins uniques concernant l’espace de laboratoire, la charge de travail et le budget
  • Flexible : plus de 240 antimicrobiens disponibles dans des plages de dilution étendues, un accès aux antimicrobiens les plus récents et la possibilité de regrouper les AST sur une plateforme
  • Personnalisée : concevez votre propre panel AST afin de répondre aux exigences spécifiques des formulaires et aux protocoles de prescription, ainsi qu’aux médecins, en fonction des tendances en temps réel et de l’épidémiologie locale
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits VersaTREK™ et Sensititre™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalon McFarland 0,5 H2O (réf. T3339)
Agents antimicrobiens Divers
Type AST CMI
Type de bouillon MHB (réf. n° T3462)
Concentration Multiple
Description Plaque GN6F pour Gram-négatif Sensititre
Code de l’antibiotique Various
Format Plaques multi-antibiotiques
Type de produit AST Plate
Classe d’organisme cible Gram-negative Microorganisms
Type de test Minimum Inhibitory Concentration (MIC)
Conditions d’incubation 35°C O2
Temps d’incubation 18 h
Souches par plaque 1
Nb par paquet 10
Type d’emballage 10 plaques
Quantité 10 / boîte
Options de lecture Lecture automatique ou manuelle
Volume de transfert Pour les entérobactéries et non-entérobactéries : 10 µl, 30 µl* (*facilite la détection des mécanismes de résistance pour les organismes Gram-négatifs ; voir notice). Pour espèce Proteus : 1 µl
Volume par puits 50 μl