Learn More
Thermo Scientific™ Plaque de CMI pour Gram-négatifs Sensititre™
Code produit 16467020
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Plaque de CMI pour Gram-négatifs Sensititre
Plaques de CMI pour Gram négatif Sensititre, pour tests CRE
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
16467020 Plaques de CMI pour Gram négatif Sensititre, pour tests CRE -
15334869 Plaque de CMI pour Gram-négatifs Sensititre 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16467020 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur YGN3F
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Utilisez les derniers agents antimicrobiens (doripénème et tigécycline, notamment) pour obtenir des résultats précis et économiques, grâce aux plaques de CMI pour Gram-négatifs Thermo Scientific™ Sensititre™.
Utilisez les derniers agents antimicrobiens (doripénème et tigécycline, notamment) pour obtenir des résultats précis et économiques, grâce aux plaques de CMI pour Gram-négatifs Sensititre.
  • Format pour plusieurs échantillons pour diminuer les coûts par test
  • Options de lecture automatisée, semi-automatisée ou manuelle pour une flexibilité optimale
  • Longue durée de conservation et stockage à température ambiante qui simplifient la gestion de stocks
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits VersaTREK™ et Sensititre font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés performants, ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, pour offrir une solution complète et de bout en bout afin de livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalon McFarland 0,5 H2O (réf. T3339)
Agents antimicrobiens Divers
Type de bouillon MHB (réf. n° T3462)
Description Plaques de CMI pour Gram négatif Sensititre, pour tests CRE
Code de l’antibiotique Divers
Type de produit Plaque Gram négatif
Classe d’organisme cible Bactéries à Gram-négatif
Type de test MIC, CRE
À utiliser avec (application) Organismes à Gram négatif : Entérobactéries, non-entérobactéries, Proteus sp.
Conditions d’incubation 35°C O2
Temps d’incubation 18 h
Souches par plaque 1
Nb par paquet 10
Type d’emballage Boîte
Quantité 10 / boîte
Options de lecture Lecture automatique ou manuelle
Volume de transfert Pour les entérobactéries et non-entérobactéries : 10 μl, 30 μl* (*Aide à la détection des mécanismes de résistance pour les organismes à Gram négatifs ; voir la notice d’emballage). Pour Proteus sp. : 1 μl
Volume par puits 50 μl
Espèces Multiple