Learn More
Plaque AST GNX3F pour Gram-négatif Sensititre™
Code produit 17779217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 / boîte
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17779217 10 / boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17779217 Fournisseur Thermo Scientific Oxoid Code fournisseur YGNX3F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311.00€
    148.61€ / 10 pièces
    Économisez 162.39€
    52% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Réalisez des tests de sensibilité d’isolats à Gram-négatif grâce à cette plaque contenant de la colistine, du doripénem, de la doxycycline et de la polymyxine B, destinée uniquement à la recherche
Réalisez des tests de sensibilité pour des isolats à Gram-négatif non exigeants sur une seule plateforme grâce à la plaque AST GNX3F pour Gram-négatif Thermo Scientific™ Sensititre™. La plaque AST GNX3F pour Gram-négatif Sensititre™ est exclusivement destinée à la recherche.
Diminuez les coûts associés à l’utilisation de plusieurs méthodes de test avec 21 composés antimicrobiens sur une seule plaque, contenant de la colistine et de la polymyxine B.
Testez la plupart des bactéries, y compris les micro-organismes résistants difficiles, sur une plateforme unique, grâce à la plaque AST GNX3F pour Gram-négatif Sensititre.
  • Options de lecture automatisée ou manuelle pour une flexibilité optimale
  • Longue durée de conservation et stockage à température ambiante qui simplifient la gestion de stocks.
  • Emballage individuel qui permet de tester une plaque à la fois sans gaspillage.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter. 
Les produits VersaTREK™ et Sensititre™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalon McFarland 0,5 H2O (réf. T3339)
Agents antimicrobiens Divers
Type de bouillon MHB (réf. n° T3462)
Description Plaque CMI pour Gram-négatifs non fermentaires Sensititre à des fins de recherche uniquement,
Code de l’antibiotique Various
Type de produit AST Plate
Classe d’organisme cible Non-fastidious, Gram-negative Organisms
Type de test Minimum Inhibitory Concentration (MIC)
Conditions d’incubation 35°C O2
Temps d’incubation 18 h
Souches par plaque 1
Nb par paquet 10
Type d’emballage Box
Quantité 10 / boîte
Options de lecture Lecture automatique ou manuelle
Volume de transfert Pour les entérobactéries et non-entérobactéries : 10 µl, 30 µl* (*facilite la détection des mécanismes de résistance pour les organismes Gram-négatifs ; voir notice). Pour espèces Proteus : 1 µl
Volume par puits 50 μl