Learn More
Thermo Scientific™ Plaque pour Gram-négatifs Sensititre™ NARMS
Description
Effectuez des tests de sensibilité aux antimicrobiens (AST) précis grâce à la plaque pour Gram-négatifs Thermo Scientific™ Sensititre™ NARMS contenant un panel d’antibiotiques spécifique des germes Gram-négatifs.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits VersaTREK™ et Sensititre font désormais partie de la marque Thermo Scientific, associant de puissants produits de test manuels, semi-automatisés et entièrement automatisés et une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, offrant ainsi une solution complète de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Spécification
| Agents antimicrobiens | Divers |
| Description | Plaque pour Gram-négatifs Sensititre NARMS |
| Code de l’antibiotique | Various |
| Type de produit | AST Plate |
| Classe d’organisme cible | Gram-negative Microorganisms |
| Type de test | Microbial Susceptibility |
| Souches par plaque | 1 |
| Quantité | 10 / coffret |
| Options de lecture | Lecture automatique ou manuelle |