Learn More
Thermo Scientific™ Plaque AST STP6F pour Streptococcus Sensititre™
Code produit 17738574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 / boîte
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17738574 10 / boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17738574 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur YSTP6F
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réalisez des tests de sensibilité des espèces Streptococcus grâce à cette plaque pratique et approuvée par la FDA contenant de la tigécycline.
Réalisez des tests de sensibilité d’espèces Streptococcus grâce à la plaque AST STP6F pour Streptococcus Thermo Scientific™ Sensititre™. Cette plaque est autorisée par la FDA pour les lectures manuelles ou automatisées des espèces de streptocoques à l’aide du système Thermo Scientific™ Sensititre™ ARIS™ 2X ID/AST, du système Thermo Scientific™ Sensititre™ OptiRead ou des plateformes manuelles Sensititre™, notamment le système Thermo Scientific™ Sensititre™ Vizion™ pour un maximum de polyvalence.
Éliminez les tests complémentaires avec une gamme complète d’antimicrobiens, incluant la tigécycline, grâce à la plaque AST STP6F pour Streptococcus Sensititre. 
  • Emballage individuel qui permet de tester un isolat à la fois
  • Test avec 20 antimicrobiens sur une seule plaque AST pour des résultats économiques
  • Les résultats de CMI réelles permettent un meilleur suivi de la résistance.
  • Longue durée de conservation et stockage à température ambiante qui simplifient le contrôle d’inventaire
Les produits ne sont pas tous commercialisés dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits VersaTREK™ et Sensititre™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalon McFarland 0,5 MHB (réf. n° T346205)
Agents antimicrobiens Divers
Type de bouillon MHB avec LHB (réf. n° CP114)
Description Plaque de CMI pour Streptococcus sp. Sensititre
Code de l’antibiotique Various
Type de produit AST Plate
Classe d’organisme cible Fastidious Organisms
Type de test Minimum Inhibitory Concentration (MIC)
À utiliser avec (application) Toutes les espèces Streptococcus.
Conditions d’incubation 34 à 36°C O2
Temps d’incubation 20 à 24 h
Souches par plaque 1
Nb par paquet 10
Type d’emballage Box
Quantité 10 / boîte
Options de lecture Lecture automatique ou manuelle
Volume de transfert 100 µl
Volume par puits 100 µl
Espèces Streptococcus spp., Haemophilus influenzae