Learn More
Thermo Scientific™ Système Sensititre™ Vizion™ pour affichage numérique de la valeur CMI
Code produit 15653434
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Instrument Sensititre Vizion
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
15653434 Instrument Sensititre Vizion 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15653434 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur YV2021
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour un maximum d’efficacité, réunissez tous les tests hors ligne sur un seul instrument grâce au système Thermo Scientific™ Sensititre™ Vizion™ pour affichage numérique de la valeur CMI.
Pour un maximum d’efficacité, réunissez tous les tests hors ligne sur un seul instrument grâce au système Thermo Scientific™ Sensititre™ Vizion™ pour affichage numérique de la valeur CMI, qui combine automatisation et résultats visuels. Il suffit de placer votre plaque dans l'instrument Vizion et les options d'éclairage personnalisables permettent de réaliser une lecture manuelle efficace de tous les organismes. L'image numérique de la plaque, très facile à lire, permet aux utilisateurs de lire et d'enregistrer très simplement les résultats CMI, ce qui supprime les risques liés à la lecture manuelle. En utilisant le système logiciel puissant Thermo Scientific™ Sensititre™ SWIN™, vous pouvez stocker des images pour accélérer la formation, le partage et la prise de décisions, grâce à une connectivité LIS.
Grâce à l'utilisation du système logiciel puissant Thermo Scientific™ Sensititre™ SWIN™, vous pouvez stocker des images avec une connectivité LIS pour accélérer la formation, le partage et la prise de décisions. En combinant l'automatisation et les résultats visuels, le système d'affichage numérique de la valeur CMI Sensititre Vizion permet de rassembler tous les tests complémentaires sur un seul instrument, pour un maximum d'efficacité.
  • Système expert totalement personnalisable et connectivité LIS, pour gagner du temps, réduire les erreurs et accélérer la transmission d'informations précieuses auprès des cliniciens
  • Des modules intégrés de gestion du contrôle qualité facilitent la tenue d’archives
  • Des capacités épidémiologiques permettent de mettre en avant de nouveaux profils de résistance et offrent des options simples de rapport annuel
Système Sensititre Vizion
  • V2020-SYS inclut l'instrument Vizion et l'ordinateur SWIN
  • V2020-SYS-LIS inclut l'instrument Vizion, l'ordinateur SWIN et l'interface LIS
  • V2020-SYE inclut l'instrument Vizion, l'ordinateur SWIN et le module d'épidémiologie SWIN
  • V2020-SYE-LIS inclut l'instrument Vizion, l'ordinateur SWIN, le module d'épidémiologie SWIN et l'interface LIS
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits VersaTREK™ et Sensititre font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’ une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, offrant une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Agents antimicrobiens Divers
Description Instrument Sensititre Vizion
Type de produit Digital MIC Viewing System
Type de test Minimum Inhibitory Concentration (MIC)
État réglementaire ETL safety tested, CE marked, EMC tested, FDA-cleared
Largeur (impériale) 10.4 in.
Largeur (métrique) 26.3 cm
Hauteur (impériale) 12.4 in.
Hauteur (métrique) 31.5 cm
Profondeur (impériale) 13.9 in.
Profondeur (métrique) 35.4 cm
Poids (impériale) 21 lb.
Poids (métrique) 9.5 kg
Alimentation électrique 220/240VAC; 60Hz; 8w
Espèces Multiple