Learn More
Thermo Scientific™ Plaque AST YO2IVD Sensititre™ YeastOne™
Code produit 17274483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 / boîte
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
17274483 10 / boîte
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17274483 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur YYO2IVD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    528.29€
    419.39€ / 10 pièces
    Économisez 108.90€
    20% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Simplifiez les tests pour l’espèce Candida et réduisez les coûts par test en utilisant cette plaque avec voriconazole pour deux échantillons.
Simplifiez les tests pour l’espèce Candida et réduisez les coûts par test en utilisant la plaque AST YO2IVD avec voriconazole Thermo Scientific™ Sensititre™ YeastOne™ pour deux échantillons. L’agent colorimétrique Thermo Scientific™ alamarBlue™ détermine le point de virage de manière fiable, facile et homogène, avec option de lecture visuelle, pour un flux de travail efficace et des résultats précis.
Simplifiez les tests pour l’espèce Candida et réduisez les coûts par test en utilisant la plaque AST YO2IVD avec voriconazole Sensititre YeastOne pour deux échantillons.
  • Stockage à température ambiante qui simplifie la gestion de stocks.
  • Emballage individuel qui permet de tester une plaque à la fois sans gaspillage.
  • Contrôle inclus fournissant une assurance qualité immédiate de la méthodologie du test.
  • Économique : la plaque pour deux échantillons permet deux échantillons patient par plaque, ce qui réduit le coût par test.
  • Temps d’incubation de 24 heures qui permet d’obtenir des résultats rapidement pour les cliniciens. 
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits VersaTREK™ et Sensititre™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalon McFarland 0,5 H2O (réf. T3339)
Agents antimicrobiens Divers
Type de bouillon Bouillon YeastOne (réf. n° Y3462)
Description Plaque IVD Sensititre YeastOne, avec voriconazole
Code de l’antibiotique Divers
Type de produit Plaque AST YeastOne
Type de test Tests de levures
Conditions d’incubation 35°C O2
Temps d’incubation 24 à 25 h ou 48 à 72 h pour Cryptococcus* (*à des fins de recherche uniquement. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic)
Souches par plaque 2
Nb par paquet 10
Quantité 10 / boîte
Options de lecture Manuel
Volume de transfert 20 µl
Volume par puits 100 µl
Espèces Espèces de candida