Description
- Certifié hypoallergénique par l'ECARF, la Fondation du Centre européen de recherche sur les allergies.
- Recommandé pour les mains très sales nécessitant un pouvoir nettoyant plus important, par exemple pour une utilisation en cuisine.
- Apporte un soin particulier aux peaux sensibles et nourrit les peaux sèches grâce à des ingrédients relipidants comme la glycérine, la bétaïne et le panthénol.
- 96 % des ingrédients sont d'origine naturelle (conformément aux spécifications et à la norme ISO 16128, eau comprise).
Spécification
Spécification
| Type de produit | Savon pour les mains |
| Couleur | Blanc |
| Forme | Liquide |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| Quantité | 8/Pk. |
| Dimensions | 525 mL |