Description
- La crème hydratante non parfumée contient un mélange nourrissant d’huiles d’origine naturelle, de vitamine E et de panthénol.
- Absorbe rapidement pour favoriser une peau douce et une hydratation durable.
- Testé dermatologiquement.
- pH adapté à la peau.
- Prenez soin des mains en mouvement, grâce au tube de taille portable.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Crème protectrice pour les mains |
| Couleur | Blanc |
| Forme | Crème |
| Dimensions (L x l x H) | 130 x 245 x 67 mm |
| Longueur (impériale) | 2,48 in |
| Longueur (métrique) | 63 mm |
| Conditionnement | Tube en plastique |
| Quantité | 10 |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume (impérial) | 2,536 oz |
| Afficher plus |