Learn More
Tork Lotion pour les mains hydratante et douce S5, format mini, sans parfum
Code produit 30243864 Tous les produits Tork Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
8/paquet
Conditionnement:
8 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30243864 8/paquet 8 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30243864 Fournisseur Tork Code fournisseur 425202
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Tork La lotion hydratante pour les mains Sensitive est idéale pour les peaux sèches. Laisse la peau nourrie et douce.
  • Lotion sans parfum, à base d'huile de canola, de glycérine et de panthénol qui contribuent à maintenir l'hydratation de la peau.
  • Absorption rapide pour une sensation non grasse, laissant la peau douce et nourrie.
  • Testé dermatologiquement avec un pH respectueux de la peau.
  • 96 % des ingrédients sont d'origine naturelle (conformément aux spécifications et à la norme ISO 16128, eau comprise).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Formule de soins des mains
Couleur Blanc
Forme Lotion
Conditionnement Bouteille en plastique
Quantité 8/paquet